250619
4-Amino-1-naphthalenesulfonic acid
97%
Sinônimo(s):
1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
≥300 °C (lit.)
solubilidade
water: very slightly soluble(lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
chave InChI
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?