Merck
Clonagem e expressão
Expressão de proteínas recombinantes em células de mamíferos
Expressão de proteínas recombinantes em células de mamíferos
Tecnologias de clonagem e expressão gênica são usadas por pesquisadores de diversas áreas para investigar uma ampla gama de questões biológicas, p.ex., para compreensão da função gênica, análise de vias moleculares, desenvolvimento embrionário, pesquisa de doenças e bioprocessamento de produtos biológicos e terapêuticos. Uma vez identificado gene ou a sequência genética, os pesquisadores devem escolher a melhor estratégia de clonagem molecular e o sistema de expressão de proteínas à base de células, com base na necessidade específica da aplicação. Para obter informações adicionais sobre expressão gênica usando a tecnologia CRISPR ou silenciamento de genes usando reagentes RNAi, visite nossa página de expressão gênica e silenciamento de genes.  
Something went wrong, please try again.
Categorias em destaque
Um termômetro que mede a temperatura de um líquido azul claro num recipiente de vidro.
Tampões biológicos
Nosso portfólio extenso de tampões biológicos de alta pureza em diversas formulações e formatos de embalagens proporcionam uma estabilidade de solução e controle de pH superiores ao longo de todas as suas aplicações no fluxo de trabalho de bioprocessamento.
Visualizar os produtos
Uma visão de perto de um ambiente de laboratório com iluminação azul. O foco está em um objeto retangular pequeno e brilhante que emite uma luz vermelho-rosada. O objeto é colocado em cima de outra peça de equipamento com uma superfície escura.
Agarose
Oferecemos uma ampla gama de produtos de agarose com diversos valores de força do gel, temperaturas de fusão, temperaturas de gelificação e níveis de eletroendosmose (EEO) para respaldar suas aplicações de pesquisa.
Visualizar os produtos
Vetores de expressão de proteínas
Plasmídeos, ou vetores de expressão de proteínas, são pedaços circulares de DNA que contêm vários elementos funcionais para clonagem e expressão da proteína de interesse. A escolha do vetor de expressão adequado é parcialmente determinada pelo tipo de proteína, pelo organismo que expressará a proteína e pela aplicação específica e questões científicas que o pesquisador pretende abordar. A grande variedade de vetores de expressão disponíveis permite que os pesquisadores escolham quais elementos de clonagem, seleção de clones e expressão de proteínas são melhores para seu estudo. Uma vez selecionada a sequência gênica de interesse e o vetor de expressão, os pesquisadores geralmente usam nucleases para cortar precisamente o vetor em sítios específicos para permitir que a sequência genética de interesse seja clonada dentro do quadro de leitura e, por fim, expressa em um organismo hospedeiro. É importante ressaltar que os pesquisadores geralmente usam células quimicamente competentes e transformação bacteriana para hospedar os plasmídeos de DNA recombinantes, pois eles são estáveis quando armazenados congelados a -70 °C.
Como transfectar células
A transfecção celular é o processo de introdução de DNA, RNA ou de proteínas em células eucarióticas. Diversas tecnologias físicas, químicas e biológicas estão disponíveis para os pesquisadores realizarem essa parte do fluxo de trabalho de expressão de proteínas. Métodos físicos, como a eletroporação, ou métodos químicos, inclusive fosfato de cálcio (CaPi), polietilenimina (PEI) e reagentes de lipofecção, são todos comumente usados pelos pesquisadores. Sistemas de transdução viral, incluindo lentivírus, oncorretrovírus e adenovírus, também estão disponíveis para os cientistas. No entanto, o uso de métodos de liberação viral muitas vezes requer contenção e monitoramento adicionais, por razões de biossegurança.
Sistemas de expressão de proteínas
Vários organismos são usados por pesquisadores para expressar sua proteína de interesse. As bactérias são comumente usadas pelos pesquisadores, pois captam eficientemente vetores de expressão, têm tempos de duplicação rápidos e podem produzir grandes quantidades de proteína em condições ideais. No entanto, como as bactérias são organismos procarióticos, elas não são capazes de fornecer as modificações proteicas pós-tradução que algumas proteínas requerem. As células eucarióticas, incluindo leveduras e linhagens celulares de mamíferos, facilitam modificação(ões) pós-tradução de proteínas e também são comumente usadas pelos pesquisadores. A escolha da melhor linhagem celular para a expressão de uma proteína recombinante e a estratégia de expressão de proteica são altamente dependente das necessidades específicas de aplicação e perguntas que o cientista pretende abordar.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos