Merck
Cromatografia em camada delgada (TLC)
Cromatografia em camada delgada (TLC)
A cromatografia em camada delgada (TLC) é uma técnica de separação amplamente usada para análise quantitativa e qualitativa. Ela usa uma camada fina de uma fase estacionária revestida em uma placa de vidro, plástico ou alumínio. Um solvente líquido chamado de fase móvel transporta a amostra e a separa conforme ela se move ao longo da placa. Ela oferece vantagens de simplicidade, sensibilidade e análise rápida em relação a outras técnicas de separação. 
Visualizar produtos em destaque:
Placas para TLC com gel de sílica mostrando pontos coloridos claramente separados
Placas para TLC clássicas
Nossas placas clássicas para cromatografia em camada delgada são placas de sílica. Elas contam com um revestimento liso e denso de gel de sílica 60 para garantir bandas cromatográficas estreitas. As placas clássicas estão disponíveis com base de alumínio, vidro ou plástico com diversas dimensões de placa, incluindo nossas placas multiformatos, além de dois tipos de indicadores fluorescentes para detecção por UV. Além das placas para TLC com sílica não modificada, também oferecemos placas para TLC especiais, inclusive:
Múltiplas bandas bem separadas em placas para HPTLC visualizadas sob luz visível e UV
Placas para HPTLC
As placas para HPTLC proporcionam menor difusão de bandas e zonas ou pontos cromatográficos compactos. As placas para HPTLC estão disponíveis em várias dimensões e suportes, incluindo nossas placas multiformatos, e com a opção de dois indicadores fluorescentes diferentes. Nossas placas clássicas para HPTLC com sílica possibilitam uma análise rápida, quantitativa e sensível de amostras complexas para uso manual e instrumental. Também oferecemos uma variedade de placas para HPTLC especiais, incluindo:
Pontos/bandas bem separados em uma placa de TLC e espectro de massa dos pontos separados
Placas para HPTLC e TLC de grau para MS
Nossas placas de grau para MS possibilitam a análise de amostras separadas e secas por espectrometria de massa diretamente em placas de TLC e HPTLC. Após a separação cromatográfica, nossas placas de TLC de grau para MS podem ser usadas em TLC-MS baseada em eluição ou dessorção. Placas de grau para MS estão disponíveis com ou sem indicadores fluorescentes e proporcionam:
  • Análise em nível de traço na faixa de nanogramas
  • Baixa interferência e sensibilidade excepcional
  • Desempenho igual ao de placas para HPTLC e TLC padrão
Placas para PLC com gel de sílica como o adsorvente e suporte de alumínio
Placas para TLC (PLC) preparativa
Placas para TLC preparativa são usadas para a separação analítica de amostras grandes. Em geral, as amostras são carregadas como uma banda larga, em vez de um ponto, e analisadas por detecção por UV. Depois de separadas, as bandas de amostra são frequentemente recuperadas da placa por raspagem do adsorvente da placa e eluição com um solvente forte
  • Disponível no tipo de revestimento modificado e não modificado. 
  • Faixa 0,5 mm a 2 mm de espessura do revestimento
  • Disponível com ou sem indicadores fluorescentes
Pó adsorvente de gel de sílica em frasco para cromatografia em camada delgada
Adsorventes para TLC
Nossos adsorventes para TLC padronizados são adequados para diferentes aplicações de TLC e PLC e, ao mesmo tempo, fornecem resultados analíticos confiáveis. Oferecemos uma extensa gama de adsorventes para TLC, incluindo: 
  • Diferentes tipos de materiais sorventes, como gel de sílica 60, óxido de alumínio ou celulose
  • Vários graus e tamanhos de partículas
  • Com ou sem material de ligação
  • Com ou sem indicadores fluorescentes
Fazendo novas conexões — Uma visão geral da nova TLC-MS
Fazendo novas conexões — Uma visão geral da nova TLC-MS
Conheça a vantagem e potência da técnica que combina (HP)TLC e MS em várias aplicações de diferentes áreas analíticas usando diferentes técnicas de MS. Dicas e truques para o manuseio correto são apresentados para evitar os principais erros básicos.
Webinar sobre HPTLC
Webinar sobre HPTLC
Saiba mais sobre a versatilidade da HPTLC aplicável a muitas das suas atividades analíticas. Não deixe passar essa oportunidade de aprender mais!