Anticorpos primários Cell Marque™
Nossa linha de produtos de anticorpos Cell Marque™ inclui um extenso portfólio de anticorpos primários adequados para imuno-histoquímica (IHQ) em amostras de tecido fixadas em formalina e embebidas em parafina. Nosso principal foco é o diagnóstico in vitro (IVD), para oferecer anticorpos bem estabelecidos e novos, sistemas de detecção e reagentes auxiliares avançados para testes clínicos. Com uma equipe médica em nossa equipe, conseguimos garantir o desempenho e a alta qualidade dos nossos anticorpos para que você possa oferecer o melhor atendimento para seus pacientes.
Os produtos para IHQ Cell Marque™ oferecem inovação que só pode vir de uma empresa que por mais de 25 anos esteve voltada para a produção de anticorpos de relevância médica para a patologia clínica. Nossos anticorpos de confiança Cell Marque™ garantem os resultados de coloração mais reprodutíveis.
Busque anticorpos para IHQ Cell Marque™ com base no antígeno ou na especialidade. Categorias de anticorpos clínicos para especialidades específicas incluem: patologia mamária/ginecológica, dermatopatologia, hematopatologia, patologia pediátrica, patologia gastrointestinal (GI), citopatologia, patologia pulmonar, patologia de cabeça e pescoço e outras áreas essenciais.
Recursos de produtos relacionados
- Webinar: Cell Marque™
- Article: Immunohistochemistry: Current Applications in Breast Cancer
Immunohistochemistry (IHC) is used to characterize intracellular proteins or various cell surfaces in all tissues. Individual markers or more often panels of various marker proteins can be used to characterize various tumor subtypes, confirm tissue of origin, distinguish metastatic from primary tumor and provide additional information which may be important for prognosis, predicting response to therapy or evaluating residual tumour post-treatment.
- Brochure: A Comparative Study of IDH1 R132H
- Brochure: Immuno Histo Chemistry
- Brochure: Immunohistochemical Applications in Dermatopathology
- Brochure: Pediatric Malignancies and IHC
- Brochure: Anti-Ki-67 (MRQ-64) is a Reliable Rabbit Monoclonal IHC Marker
- Brochure: Special AT-rich sequence binding-protein 2 (SATB2)