Merck
Página inicialServiçosSoftware e plataformas digitaisSoftware de ajuste de curva para imunoensaios Belysa®
Software de ajuste de curva para imunoensaios Belysa®
Imagem de cientista usando o software de ajuste de curva para imunoensaios Belysa®, disponível para análise de dados das plataformas Luminex® xMAP® (instrumentos xMAP® INTELLIFLEX, Luminex® 200™, FLEXMAP 3D®, MAGPIX®) e o analisador ultrassensível SMCxPRO®.
Software de ajuste de curva para imunoensaios Belysa®
O software de ajuste de curva para imunoensaios Belysa® é projetado para proporcionar confiança em seus dados, seja para ensaios multiplex Luminex® , kits para SMC®ou ELISAs. Nosso software de análise Belysa® fornece recursos de ajuste de curvas e gera arquivos de resultados no formato .csv a partir das plataformas Luminex® xMAP®, como os instrumentos xMAP® INTELLIFLEX, Luminex® 200™, FLEXMAP 3D® e MAGPIX® , bem como o analisador ultrassensível SMCxPRO®.
Desenvolvido usando os métodos e princípios atuais, o software fácil de usar Belysa® fornece um ambiente para ajustar os dados adequadamente com base nas curvas padrão individuais em um imunoensaio multiplexado, indicadores de higiene de dados para aprimorar a integridade e reprodutibilidade experimentais, além de uma ferramenta intuitiva para avaliação de dados antes de usá-los para modelar um desfecho biológico. 
Inscreva-se nos boletins Analyte Update e Analyte Quarterly
Mantenha-se atualizado(a) quanto às últimas tendências de pesquisa de imunoensaio e nossas ofertas de produtos mais recentes se inscrevendo em nosso boletim informativo Analyte Update ou explore nossas ofertas atuais de imunoensaios no Analyte Quarterly.
Visualize facilmente as curvas padrão
O software de análise Belysa® exibe dados únicos e multiplexados que permitem ao usuário visualizar imediatamente sua curva padrão e a distribuição de pontos padrão, controles e amostras. Mais informações derivadas da curva são fornecidas juntamente com a opção de reajustar as curvas por meio dos algoritmos do software Belysa®. As alterações nos dados interpolados são imediatamente recalculadas após a otimização (por exemplo, a equação de inclinação, o limiar mínimo de quantificação (LLOQ) ou valores amostrais relatados).
Além disso, a visão detalhada no software permite que os parâmetros do ensaio sejam observados com clareza. Dois conjuntos de identificadores permitem chamar a atenção dos usuários para possíveis desvios, avisos para regras definidas pelo software, como amostras não detectáveis (ND), ou parâmetros definidos pelo usuário (por exemplo, % de recuperação).
Visualize as curvas padrão de imunoensaios com o software de análise de ajuste de curva Belysa®
Figura 1.Visualize facilmente as curvas padrão com o software Belysa®.
Teste rapidamente o paralelismo entre diferentes análises e compare curvas padrão
Para pesquisadores que desejam comparar curvas padrão, o software Belysa® oferece a opção de testar o paralelismo matemático entre diferentes execuções do mesmo ensaio. Pressupõe-se que, se as curvas são semelhantes, as amostras devem gerar resultados semelhantes se incluídas no outro ensaio. Uma segunda métrica de potência relativa também é fornecida quando quer-se examinar a consistência de um material de teste em comparação com uma versão padrão.
Além disso, o software Belysa® oferece a opção de visualizar curvas paralelas com dados multiplex e permite que o usuário visualize rapidamente a relação entre as curvas. O valor calculado para esta característica é convenientemente apresentado na janela inferior e pode ser relatado tanto graficamente quanto numericamente, em um arquivo de resultados.
Somadas, essas características fornecidas pelo software Belysa® auxiliam os pesquisadores a examinar cada ensaio individualmente e confirmar que ele foi executado com sucesso. Se o ensaio for realizado como parte de um estudo com várias ou longitudinal, nosso software Belysa® permite confirmar a consistência do seu método e que os dados gerados não estão sujeitos a desvio experimental, o qual pode afetar seus resultados finais.
Teste o paralelismo entre análises e compare suas curvas padrão de imunoensaios com as ferramentas de análise de dados Belysa®.
Figura 2.Teste facilmente paralelismo e curvas padrão com as ferramentas de análise de dados do Belysa®.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE DE ANÁLISE BELYSA®, VERSÃO 1.2
  • Otimização do ajuste de curva (4pl, 5pl, linear, competitiva, spline cúbica)
  • Visualizações de um único e de vários analitos
  • Recursos robustos de sinalização automática e higiene de dados
  • Análise de potência relativa para múltiplas curvas comparativas
  • Aparência moderna
  • Mecanismo de licença flexível. Dispositivo de ativação que ativa qualquer cópia.
Requisitos do sistema
  • PC com: 
    Microsoft Windows 10 ou superior
    macOS 
  • Uma porta USB livre no USB
  • Um dispositivo de ativação de licença do Belysa®
Explore as maneiras únicas de analisar com mais detalhes os dados que você gera com webinars pré-gravados, notas de aplicativos, artigos técnicos e muito mais.