Western blot
O western blot é uma técnica analítica bem estabelecida para detectar, analisar e quantificar proteínas. Este método é amplamente utilizado para detectar moléculas de proteínas específicas em amostras complexas, como em homogenados de tecidos e lisados celulares. O western blot normalmente envolve a separação de proteínas por eletroforese em gel, seguida por transferência para uma membrana de difluoreto de polivinilideno (PVDF) ou nitrocelulose. Após a transferência das proteínas, elas podem ser coradas para serem visualizadas e identificadas diretamente por sequenciamento N-terminal, espectrometria de massa ou imunodetecção.
Categorias em destaque
Escolha dentre uma variedade de membranas de PVDF Immobilon® para otimizar o desempenho das técnicas de western blot e immunoblotting de proteínas com base no tamanho da proteína-alvo, aplicação, método de detecção e conveniência.
Eleve a pesquisa em ciências biológicas com ferramentas de detecção de proteínas baseadas em enzimas. Mergulhe em nossa variedade de substratos e enzimas para ELISA, IHC, WB e muito mais.
Géis para proteínas de poliacrilamida pré-moldados, tampões de corrida e reagentes moldados manualmente para géis de poliacrilamida de derramamento manual para eletroforese de proteínas em gel PAGE e SDS-PAGE.
Na imunodetecção por western blot, as proteínas são identificadas por meio de sua ligação a anticorpos específicos. Tipicamente, um anticorpo primário é usado em combinação com um anticorpo secundário conjugado a HRP ou AP para detecção por quimiluminescência ou colorimetria usando um substrato apropriado. Alternativamente, um anticorpo primário ou secundário com marcação fluorescente pode ser usado para visualização direta.
A técnica de western blot é amplamente utilizada em bioquímica para detectar a presença de proteínas específicas, determinar a extensão das modificações pós-tradução, verificar a expressão proteica em aplicações de clonagem, analisar os níveis de expressão de proteínas e biomarcadores, no mapeamento de epítopos de anticorpos e para testar quanto à presença de marcadores de doenças em contextos clínicos.
A necessidade de analisar simultaneamente mais proteínas em amostras limitadas impulsionou pesquisas contínuas para melhorar a sensibilidade e a velocidade das técnicas de blot. A realização de blot duplo elimina os falsos positivos causados por interações inespecíficas. A técnica de far-western blot possibilita a detecção de interações proteicas específicas. A técnica de southwestern blot é usada para identificar proteínas que interagem com sequências específicas de DNA. A técnica de blot com várias tiras (multistrip) aumenta o rendimento ao mesmo tempo em que minimiza a variabilidade entre blots. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para reduzir as quantidades de proteína necessárias para produzir um sinal e melhorar a capacidade quantitativa do western blot.
Fluxo de trabalho
Eletroforese em gel
A eletroforese de proteínas em gel é usada para separar e resolver proteínas antes da análise por técnicas de blot. A mistura de proteínas preparada é analisada em um gel de poliacrilamida para separar as proteínas de acordo com o seu peso molecular e carga.
Transferência para uma membrana
As proteínas separadas no gel por eletroforese são imobilizadas por transferência para uma membrana de PVDF ou nitrocelulose. A transferência usa corrente elétrica para “puxar” as proteínas do gel para a membrana (eletroblot).
Detecção
A proteína-alvo é detectada usando um anticorpo primário em combinação com um anticorpo secundário, conjugado a HRP ou AP, e um substrato quimiluminescente ou colorimétrico apropriado, ou usando anticorpo primário ou secundário com marcação fluorescente.
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
- We offer a broad range of alkaline phosphatase enzymes and substrates that are optimized for conjugation to antibodies and other proteins for your specific application needs.
- Loading controls in western blotting application.
- Gelatin is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins extracted by boiling skin, tendons, ligaments, bones, etc. in the water.
- Troubleshoot protein transfer issues in Western blotting by understanding causes and optimizing transfer conditions.
- Ver todos (34)
Protocolos relacionados
- Protocolo para preparação de amostras para lise celular e extração eficiente de proteínas de tecidos e células cultivadas para posterior Western blot.
- Protocolo de Western blot com etapas de fluxo de trabalho para diferentes procedimentos de blotting, descrevendo a transferência eletroforética de proteínas de géis de poliacrilamida SDS para folhas de nitrocelulose. Também conhecido como protocolo Immunoblotting.
- BCIP/NBT substrate produces stable, intense color for alkaline phosphatase assays, ideal for visual observation.
- This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
- The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
- Ver todos (18)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com