Merck
Refrigeradores e congeladores
Gabinetes e painéis de refrigeração da B Medical Systems em vários tamanhos e com rótulos azuis.
Equipamentos laboratoriais de confiança são essenciais para o sucesso em todas as instalações de pesquisa modernas. Oferecemos uma variedade de balanças, centrífugas, moedores, homogeneizadores, agitadores laboratoriais e opções de misturadores para suas necessidades de equipamentos biológicos e ferramentas de laboratório de ciências biológicas. Além disso, temos o orgulho de sermos parceiros e distribuidores da B Medical Systems soluções em refrigeração. Os refrigeradores e congeladores B Medical Systems oferecem diversas opções de armazenamento a frio, inclusive a +5 °C, –41 °C/–32 °C e –82 °C. Explore todas as nossas opções de equipamento laboratorial e descubra como estas soluções superiores são adequadas para pesquisadores e cientistas em farmácias, hospitais, indústrias farmacêuticas e laboratórios de pesquisa.   
Refrigeradores laboratoriais
B Medical Systems | Linha L
Refrigeradores laboratoriais são dispositivos destinados ao armazenamento seguro de amostras, espécimes, culturas e outros preparos em temperaturas frias entre +4 °C e +15 °C com diversas características de segurança desenvolvidas como resultado de 40 anos de conhecimento técnico em tecnologia de refrigeração.
Congeladores laboratoriais
B Medical Systems | Linha F
Congeladores laboratoriais são dispositivos destinados ao armazenamento de produtos laboratoriais, amostras, materiais de teste, produtos químicos ou reagentes em temperaturas abaixo de –20 °C desenvolvidos como resultado de 40 anos de conhecimento técnico em tecnologia de refrigeração.
Congeladores de temperatura ultrabaixa
B Medical Systems | Linha U
Congeladores de temperatura ultrabaixa são dispositivos destinados ao armazenamento de hemocomponentes e plasma sanguíneo, células e tecidos humanos e outras amostras laboratoriais em temperaturas ultrabaixas até –86 °C. Os modelos U refletem os mais elevados e rigorosos requisitos com tecnologia de última geração e economia. O sistema de refrigeração é projetado de forma otimizada com relação ao consumo de energia, bem como quanto ao desenvolvimento de calor residual e ruído. A configuração padrão de fábrica é –82 °C, a temperatura é ajustável de –40 °C a –86 °C.
Sistemas de transporte
B Medical Systems | Linha MT
Sistemas de transporte são dispositivos destinados ao transporte seguro de sangue ou de outros hemocomponentes. A linha de modelos MT consiste em cinco sistemas de transporte passivo. Os sistemas de transporte da B Medical Systems são ideais para uso intensivo com muitas aplicações de transporte, mesmo sob condições climáticas complexas. Os modelos MT estão em conformidade com o acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas rodoviário (ADR), ferroviário (RID), marítimo (IMDG) e com as normas internacionais para transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR).
Para todas as caixas de transporte passivo, sistemas eutéticos de resfriamento estão disponíveis como opção (–32 °C, +4 °C, +2 2 °C e +37 °C)*.