Caracterização e controle de qualidade de mAbs
A chave para garantir a segurança e eficácia dos medicamentos
A caracterização e o controle de qualidade de anticorpos monoclonais (mAbs) são essenciais para garantir sua eficácia e segurança. Técnicas analíticas, como HPLC e espectrometria de massa, são vitais para avaliar várias propriedades, como agregação, variantes de carga e modificações pós-traducionais (PTMs). Nossa extensa seleção de produtos oferece suporte à análise detalhada e avaliação de mAbs para manter a qualidade e a eficácia.
Análise da massa intacta de anticorpos monoclonais
A análise de massa intacta de anticorpos monoclonais é realizada para determinar os pesos moleculares exatos das proteoformas de mAb, visando a caracterização e o controle de qualidade do mAb. Essa técnica analisa os mAbs em seu estado intacto usando espectrometria de massa de alta resolução para confirmar a composição de aminoácidos e detectar heterogeneidades e glicoformas.
Descubra nossa ampla variedade de produtos para monitorar a qualidade e verificar a consistência no seu fluxo de trabalho com mAbs, incluindo colunas de exclusão por tamanho (SEC) de alto desempenho, colunas de troca iônica, colunas de fase reversa, tampões para HPLC, matrizes e padrões MALDI, solventes de alta pureza, reagentes, ferramentas para preparação de amostras de proteínas e materiais de referência.
Categorias relacionadas
Alcance separações precisas e caracterização com nossas colunas SEC, de troca iônica e de fase reversa.
Acople sua análise diretamente ao espectrômetro de massa de forma confiável com nossos tampões compatíveis com MS.
Use nossos solventes de maior qualidade na produção de mAb para minimizar o risco de impurezas.
Analise informações críticas sobre a identidade, pureza e integridade estrutural de mAbs.
Explore nossos kits ELISA, reagentes para western blot e corantes fluorescentes para caracterização de mAbs.
Garanta a precisão e confiabilidade das técnicas analíticas downstream isolando o mAb.
Use para calibrar e validar métodos analíticos para garantir alta pureza e exatidão.
Artigos relacionados
- HPLC Columns for Antibody and Large Protein Analysis
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.
- Quality Attribute Determination of Monoclonal Antibodies
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
- Fast and high-resolution Analysis of Intact Therapeutic Monoclonal Antibody Trastuzumab using BIOshell™ A400 Protein C4 Column
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
- Protocol for Purification, Optional Reduction, and SEC-MS Analysis of a Monoclonal Antibody
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- Ultra-Pure MALDI Matrices
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.
- Sistema de purificação de água de laboratório ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Os sistemas de água para laboratório Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 fornecem água tipo 1 e tipo 2 de qualidade consistente. Seu uso é intuitivo e podem apoiar as metas de sustentabilidade do seu laboratório.
Webinars relacionados
Saiba como habilitar e manter alta qualidade e alta sensibilidade em análises por LC-MS, prevenindo impurezas e contaminações.
Explore um método simples e de alto rendimento para a quantificação de anticorpos monoclonais e proteínas em soro humano e animal.
Explore nossos produtos e serviços