Fabricação de vacinas de subunidades proteicas
Etapas do processo para vacinas de subunidade de proteína
As vacinas de subunidades proteicas usam fragmentos purificados e recombinantes de proteínas virais como antígenos para estimular o sistema imunológico e criar imunidade protetora. Como os fragmentos de proteínas virais são incapazes de causar infecção, as vacinas baseadas em proteínas recombinantes são consideradas mais seguras do que o uso de vírus vivos atenuados ou inativados. No entanto, a resposta imunológica gerada pelas vacinas de proteína pode ser mais fraca do que a produzida por outros tipos de vacina, e o uso de um adjuvante pode, portanto, ser necessário. As subunidades proteicas recombinantes podem ser produzidas usando uma variedade de métodos, incluindo fermentação microbiana, células de mamíferos e células de insetos. Um processo robusto de downstream é então necessário para remover quaisquer impurezas e contaminantes, seguido pela filtração estéril final e pelo envase.
Otimizar a produtividade do upstream
Embora existam diferentes plataformas disponíveis para a produção upstream de proteínas recombinantes para vacinas de subunidade, a abordagem selecionada deve ser otimizada para atingir as metas de produtividade, ser reproduzível e escalonável.
As células de ovário de hamster chinês (CHO) são usadas preferencialmente para a produção de proteínas recombinantes, pois são facilmente transfectadas e oferecem alto rendimento proteico. As células de insetos são outra opção para a produção de proteínas recombinantes e são econômicas, escalonáveis e menos exigentes do que as células de mamíferos.
Maximize a recuperação downstream e a remoção de impurezas
A purificação downstream para capturar e concentrar o antígeno da vacina e remover as impurezas relacionadas ao processo e ao produto é inerentemente desafiadora e cara. As subunidades proteicas recombinantes podem ser particularmente difíceis de separar dos subprodutos, como as formas truncadas, durante a fabricação. Por isso, é essencial ter acesso a uma variedade de soluções downstream para otimizar o processo e maximizar a recuperação.
Garanta a segurança de pacientes com filtração, formulação e envase final estéreis.
Para ajudar a garantir a segurança do paciente, o produto da subunidade da proteína recombinante deve ser filtrado de forma estéril usando um filtro de 0,22 µm. Componentes de uso único podem ser usados para a formulação da vacina; bolsas de uso único contendo reagentes de formulação podem ser conectadas a qualquer misturador por meio de conexões rápidas estéreis. Após a formulação, a vacina pode ser transferida assepticamente para sistemas de envase de uso único para enchimento e envase finais.
Incorporar qualidade ao processo
A implantação de software para coleta, monitoramento e análise de dados, juntamente com a integração da tecnologia analítica de processo (PAT) no fluxo de trabalho de fabricação, proporciona maior compreensão do processo, agilidade, flexibilidade e garantia de qualidade aprimorada. A espectroscopia Raman está entre as muitas ferramentas usadas como PAT, pois permite que a composição molecular de uma amostra seja monitorada ao longo do tempo, o que reflete os parâmetros críticos do processo (CPPs) e os atributos críticos de qualidade (CQAs).
Artigos técnicos relacionados
- See how the Sf9 rhabdovirus-free cell line was developed and how we’ve developed a companion chemically-defined insect cell media for protein and viral expression.
- We have developed a number of tools that allow you to develop optimized media formulations for your specific CHO clones faster and easier than ever before.
- This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
- Adjuvant selection is dependent on vaccine formulation and individual application. Effectiveness and safety are of primary importance in adjuvant selection, yet a number of other characteristics must be considered.
- Cost Modeling Vaccine Manufacturing: Estimate Production Costs for mRNA and other Vaccine ModalitiesA custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
- This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
- A tecnologia de mRNA usa sistemas de liberação não virais e oferece uma grande versatilidade. A liberação de mRNA no citosol de uma célula pode induzir a produção de uma proteína-alvo que pode ter fins terapêuticos ou profiláticos, agir como antígeno para desencadear uma resposta imunológica para fins de vacinação, substituir uma proteína defeituosa ou ativar uma resposta antitumoral.
- An overview of the cell harvest, lysis, neutralization, and clarification steps used for pDNA purification along with case study and practical advice.
Encontre mais artigos e protocolos
Clarificação
Clarificação
A clarificação é usada para separar as proteínas recombinantes de uma série de impurezas e preparar o fluxo de alimentação para o processamento posterior, usando solução de pDADMAC 10%, novos filtros de profundidade aprimorados, como o Millistak+® sistema de filtro de profundidade descartável Pod Millistak+® filtros de profundidade Pod HC Pro ou Clarisolve® filtro de profundidade descartável Pod
Filtração de fluxo tangencial downstream
A filtração de fluxo tangencial ajuda a garantir o alto rendimento, a eficiência do processo e a recuperação da subunidade da proteína recombinante, além de contribuir para a remoção de impurezas. Nosso portfólio inclui Ultrafiltração/Diafiltração com Pellicon® 2 Cassetes, ultrafiltração/diafiltração com Pellicon® 3 Cassetes, ou ultrafiltração/diafiltração com Pellicon® Cápsulas e sistemas de uso único Mobius® FTT 80
Downstream – Cromatografia e depuração viral
Purificação downstream para captura e/ou polimento de cromatografia com Mobius® FlexReady Solution para cromatografia e resinas de cromatografia, polimento com membranas de cromatografia. Concentrar o antígeno da vacina recombinante, separar impurezas e contaminantes indesejados e garantir a eliminação viral com as soluções Viresolve® Pro ou com a solução Mobius® FlexReady para filtração de vírus em larga escala é uma parte essencial do processo.
- Saiba mais sobre Resina Eshmuno CMX, uma nova resina de troca catiônica de modo misto para a purificação de glicoproteínas
Produtos químicos de processo e formulação
Os produtos químicos são usados em todo o processo de fabricação, desde o upstream até a formulação. Nosso portfólio inclui todos os tampões e sais necessários, bem como excipientes e produtos químicos de limpeza no local. O grau de qualidade correto, juntamente com a documentação abrangente fornecida pelo Programa Emprove®, é essencial para a qualificação, a avaliação de riscos e a otimização de processos para o desenvolvimento e a fabricação de vacinas.
Filtração final e envase estéreis
A filtração estéril confiável e robusta, formulação e preenchimento final da vacina de subunidade de proteína é essencial para garantir a segurança do paciente, usando Filtros de preenchimento final Millipak®, Mobius®, solução de mistura de uso único, Mobius® sistemas de armazenamento e montagens 2D e 3D e Novaseptum® soluções de amostragem Go Sterile
Software de análise e tecnologia PAT
A tecnologia analítica de processo (PAT) e os softwares Bio4C ProcessPad™ data analytics e Bio4C Orchestrator™ automation podem ser usados para criar qualidade nos processos de fabricação de vacinas de subunidades proteicas por meio do monitoramento e controle de processos em linha e em tempo real.
- Saiba mais sobre o ProCellics™ Raman Analyzer com o Bio4C™ PAT Raman Software
Recursos relacionados
- Informe técnico: Vaccine Manufacturing
A colaboração ajuda a superar os desafios do processo da vacina
- Informe técnico: Neglected Tropical Diseases
Aprimorando o paradigma de fabricação de uma nova vacina de proteína recombinante
- Informe técnico: Market Watch & Perspectives on Vaccines Manufacturing in APAC
Nossa organização contratou a Economist Intelligence Clearstate para realizar um estudo sobre o futuro da fabricação de vacinas na região da Ásia-Pacífico
- Informe técnico: From Bench to Market: Vaccines Technology Transfer
Este informe técnico apresenta uma visão geral do processo de transferência de tecnologia de uma plataforma para fabricar uma vacina para doenças tropicais que foi posteriormente aproveitada para o desenvolvimento do processo da vacina contra o SARS-CoV-2
- Panfleto: Sf-RVN® Insect Cell Line for Your Vaccine Processes
Para melhorar o perfil de segurança de seu processo de vacinas
- Artigo: Development of versatile affinity‐based system for one step purification process:
Caso da vacina contra o Streptococcus do Grupo A
- Pôster: Resina Eshmuno CMX
A novel mixed mode cation exchange resin for the purification of glycoproteins
Ferramenta da web
- Ferramenta de Aplicação do Localizador de Produtos de Formulação
Classifique rapidamente nosso portfólio de produtos por forma de dosagem, aplicação e muitos outros parâmetros.
- Biopharmaceutical Application Guide
Uma ferramenta de pesquisa para ajudá-lo a encontrar as soluções certas para todos os desafios e necessidades de seus processos