Merck
Reagentes de lítio orgânico
Close-up de uma tampa de frasco com um logotipo com um 'M' acima de um círculo branco e o texto "Sure|Seal™" em vermelho ao redor da borda inferior do círculo.
Desde a sua descoberta por Schlenk e Holtz, a química de litiação se tornou uma técnica bem-estabelecida na síntese industrial moderna. Com a demanda pela síntese de produtos naturais altamente complexos e pela obtenção de novas estruturas químicas para desbravar novos territórios na química, os reagentes de lítio orgânico se tornaram elementos essenciais para formação de ligações químicas conhecidas (por ex., adição e substituição nucleofílicas) e para o desenvolvimento de novas tecnologias em síntese orgânica. 
Compostos de lítio orgânico, por serem bases fortes e nucleófilos, têm se destacado como importantes intermediários-chave e reagentes poderosos na síntese orgânica. 
Leia mais
Gama de aplicações:
  • Reagentes de lítio orgânico frequentemente participam de reações de acoplamento cruzado.
  • Os isômeros de butilítio, n-butilítio, sec-butilítio quiral e t-butilítio, são amplamente usados na síntese orgânica respectivamente como iniciadores da polimerização, fonte de carbânions de sec-butil e base forte em reações de Grignard.
  • Compostos de lítio orgânico estereoquimicamente altamente enriquecidos são versáteis e muito visados como intermediários sintéticos na síntese estereosseletiva.
Como diversos reagentes de lítio orgânico exibem uma alta sensibilidade ao ar e à umidade, nós oferecemos embalagens de alta qualidade em frascos Sure/Seal™ para prolongar a vida útil desses reagentes. Frascos menores precisam de menos inserções da agulha para consumir o volume total do reagente. Dessa forma, muitos dos nossos reagentes organometálicos também estão sendo transferidos para embalagens Sure/Seal™ exclusivas de 25 ml, para reduzir o desperdício e a decomposição de reagentes mais instáveis.
Explore como nossos reagentes de lítio orgânico podem fazer a diferença em suas descobertas científicas.