Merck
Colunas, acessórios e adsorventes para GC
A cromatografia gasosa (GC) é uma técnica cromatográfica usada para a separação rápida de compostos voláteis usando um gás carreador inerte (fase móvel). A fase móvel conduz os compostos gasosos através da coluna aquecida que é revestida por uma fase estacionária sólida ou líquida. As diferenças nas propriedades químicas e físicas dos compostos vaporizados e suas interações com a fase estacionária são a base do processo de separação. 
Visualizar produtos em destaque:
Colunas de GC
Uma separação cromatográfica aprimorada começa com a escolha da coluna adequada. Em GC, dois tipos de colunas estão disponíveis: colunas capilares e colunas empacotadas.
Colunas empacotadas para GC
Colunas empacotadas para GC consistem em tubos de aço inoxidável, PTFE ou vidro preenchidos com material de enchimento (fase estacionária). As colunas empacotadas podem comportar volumes de amostra maiores e não são suscetíveis a contaminação. Colunas de vidro são usadas para aplicações que requerem alta inércia; colunas de metal são utilizadas para aplicações menos exigentes; e colunas de PTFE são preferidas para aplicações em baixa temperatura.
Colunas capilares para GC
As colunas capilares para GC são mais adequadas para ensaios altamente sensíveis. As colunas capilares consistem em um tubo de vidro de sílica fundida fino, no qual a fase estacionária é quimicamente ligada ou revestida na superfície interna da coluna.
As colunas apolares para GC são mais adequadas para análise de compostos apolares (p. ex., alcanos). Equity®-1, Petrocol®, SPB®-1, SPB®-Octyl, e SLB®-5ms são produtos altamente recomendados para separação de compostos apolares. As colunas polares para GC são mais eficazes na separação de analitos polares. SPB®-624, OVI-G43, SPB®- 20, Equity®-1701, SPB®-35 SPB®-50, SPB®-225, PAG, SPB®-1000, SLB®-IL60i, e Nukol™ são algumas das colunas polares que proporcionam a melhor separação de compostos polares.
Colunas altamente polares incluem as que contêm fases estacionárias com uma porcentagem maior de grupos funcionais cianopropil. Essas fases exibem diversas interações favoráveis à separação de compostos polarizáveis. Compostos polarizáveis são aqueles que contêm C e H, mas com uma ou mais ligações C=C ou C≡C. Colunas capilares altamente polares incluem SP®-2330, SP®-2331, SP®-2380, SP®-2560, SP®-2340, TCEP, SLB®-IL111i.
Acessórios para GC
Acessórios para GC adequados para instrumentos de GC comuns incluem septos para GC, revestimentos de entradas, vedações de entradas, anilhas, porcas, colunas de guarda, conectores, medidores de fluxo, ferramentas manuais, seringas, frascos e lâmpadas detectoras de fotoionização (PID).
Purificação e manejo de gases
Um sistema de fornecimento de gás deve fornecer um gás de fase móvel de alta pureza em uma pressão adequada com base no seu uso pretendido. Oferecemos produtos que purificam e controlam a corrente de gás (He, H, N, Ar), incluindo purificadores, produtos para encanamento e regulagem, geradores de gás e compressores de ar.
Adsorventes de carbono para GC
Oferecemos adsorventes de carbono altamente desenvolvidos (Carbosieve®, Graphsphere™, Carbotrap® e Carbopack™) e diversos adsorventes de polímeros porosos e peneira molecular comumente usados para análise por GC. As principais características de nossos adsorventes de carbono incluem:
  • Duros e não friáveis
  • Altamente porosos
  • Hidrofóbicos por natureza, portanto adequados para ambientes úmidos
  • Usados em moléculas com um tamanho de analito relativo a n-alcanos de C2-C5