Merck
Tubos e dispositivos para monitoramento de ar
Amostrador a seco ASSET EZ4 NCO para amostragem de isocianatos no ar
O monitoramento do ar é realizado para determinar a concentração de contaminantes no ar do ambiente, ar interno e de ambientes de trabalho. Oferecemos soluções de fluxo de trabalho para dessorção com solventes, dessorção térmica e amostragem de ar total, incluindo amostradores de ar ativos, passivos e de ar total. Nossos meios de amostragem de ar foram desenvolvidos para atender aos critérios de amostragem e análise segundo os métodos do National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), do Occupational Safety and Health Administration (OSHA), da Agência de proteção ambiental dos EUA (USEPA) e da American Society for Testing and Materials (ASTM) e outros métodos regionais. 
Visualizar produtos em destaque:   
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 261
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 261
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Recursos de produtos relacionados
Tubos sorventes ORBO™ para amostragem ativa do ar
Os tubos sorventes ORBO™ contêm dois leitos de adsorventes separados por lã ou espuma de vidro, proporcionando recuperações reprodutíveis e desvios-padrão pequenos. Fornecemos uma ampla linha de adsorventes de alta qualidade e especializados, inclusive carbono grafitizado (GCBs) Carbopack™/ Carbotrap®, Carboxen®, Carbosieve®, peneiras moleculares de carbono (CMS), polímeros porosos adsorventes XAD e Tenax, carvão, carvão de petróleo, gel de sílica e Florisil.
Amostragem de carbonila com cartuchos LpDNPH
Os cartuchos LpDNPH são usados para capturar carbonilas em um adsorvente de sílica de alta pureza revestido com 2,4-dinitrofenil-hidrazina. Nossos cartuchos LpDNPH foram criados para atmosferas de higiene ambiental, interior e industrial e atendem aos requisitos das normas NIOSH 2016, ASTM D5197, US EPA 100, IP-6A e TO-11A.
Tubos de dessorção térmica para amostragem ativa do ar
Nossos tubos adsorventes oferecem um desempenho superior para capturar e dessorver termicamente os compostos orgânicos voláteis no ar. Temos uma ampla gama de tubos de amostragem pré-empacotados de aço inoxidável e vidro calcinado totalmente compatíveis com dessorvedores térmicos PerkinElmer, Markes (MI), Gerstel®, Shimadzu, OI Analytical®, Tekmar® e Dynatherm. Também oferecemos tubos vazios de aço inoxidável e vidro para dessorção térmica com diferentes dimensões, que incluem uma seta de fluxo de amostragem, código de barras e números de identificação exclusivos para amostragem de ar, análise de extração térmica e criação de tubos de focalização personalizados.
Amostradores ASSET™ EZ4 para isocianatos
Os amostradores a seco ASSET™ EZ4 são fáceis de usar e oferecem a melhor sensibilidade para coleta e medição de isocianatos em fase de vapor e aerossol. O amostrador a seco ASSET™ EZ4-NCO coleta toda a gama de monômeros e oligômeros de isocianato, ao passo que o amostrador ASSET™ EZ-ICA é projetado para coletar ácido isociânico (ICA) e isocianato de metila (MIC) em níveis baixos.
Filtros revestidos para amostragem ativa do ar
Oferecemos filtros a seco inovadores revestidos, como nossos dispositivos de amostragem de ar ASSET® EZ4 para amostragem de isocianatos no ar, além de seletos filtros revestidos, amostragem de partículas e aerossóis. Nossos filtros e acessórios, citados em muitos métodos da OSHA e do NIOSH nos Estados Unidos, são universalmente respeitados por sua qualidade e confiabilidade.
Amostrador difusivo de DSD-DNPH para amostragem passiva do ar
O amostrador de DSD-DNPH é um dispositivo multifuncional de coleta e eluição de amostras, utilizado para medir aldeídos e cetonas no ar. Nosso produto é recomendado no OSHA 1007: Método para determinação de aldeídos.
Amostrador passivo de Radiello®
O amostrador Radiello® utiliza um design de amostragem passiva radial para permitir taxas de amostragem mais rápidas, maior capacidade e maior robustez contra temperatura, vento e umidade. Com mais de 10 adsorventes em cartucho, adsorventes puros ou suportes revestidos quimicamente, e quatro corpos difusivos diferentes, o amostrador passivo Radiello® pode ser utilizado para amostrar centenas de compostos gasosos diferentes em diversas condições. O sistema radiello® é adequado para amostragem de COVs, aldeídos, BTEX, fenois, amônia (NH3), ozônio (O3), 1,3-butadieno, isopreno, dióxido de nitrogênio e de enxofre (NO2 e SO2), gases anestésicos, vapores, sulfeto de hidrogênio (H2S), ácido clorídrico e fluorídrico (HCl e HF).
Produtos de amostragem de ar total
A amostragem de ar total é feita puxando-se o ar para dentro de um recipiente, o que permite que os compostos de interesse sejam recuperados diretamente do recipiente. Bolsas de amostragem de gás Tedlar® estão disponíveis com válvulas de travamento “push/pull” (PLV) e válvulas com tampa de rosca (SCV). As bolsas de amostragem de gás multilaminadas inertes Supel™ com septos Thermogreen® LB-2 oferecem vedação adicional para proteger a integridade das amostras. Também oferecemos ampolas de amostragem de vidro recozidas em forno como uma alternativa às bolsas Tedlar®.
Bombas de amostragem de ar
Oferecemos bombas de amostragem para monitoramento do ar, incluindo bombas de vácuo para amostragem de ar total, o amostrador de ar PAS-500 Micro e a bomba individual de amostragem de ar Zefon® Escort Elf, além de medidores de vazão de bolha e dispositivos de calibração da vazão.
Acessórios para monitoramento do ar
O sistema de injeção em tubo adsorvente (ATIS) é um dispositivo de preparo de amostras para tubos de dessorção térmica e com solventes. O ATIS usa o princípio da vaporização rápida (“flash”) para transportar a amostra e os padrões de calibração nos tubos adsorventes para o sistema analítico.