Merck
PAT: Incorpore qualidade no processo biofarmacêutico
com monitoramento e controle em tempo real
Página inicialOfertas integradasBiopharma 4.0Tecnologia Analítica de Processo (PAT)
A tecnologia analítica de processo (PAT) garante qualidade na fabricação biofarmacêutica monitorando e controlando processos em tempo real. Ela utiliza ferramentas analíticas para desenvolver processos de fabricação que acomodam uma variabilidade de material e equipamento. Uma vez identificados os parâmetros críticos do processo (CPPs) que impactam em atributos críticos de qualidade (CQAs), os métodos analíticos são empregados para monitorar e controlar os CPPs, mantendo-os dentro do espaço de design desejado. Essa abordagem integra os princípios de qualidade por meio do design (QbD) no processo, ao invés de depender apenas de testes do produto no final.
PAT: Incorpore qualidade nos processos biofarmacêuticos com monitoramento e controle em tempo real
Cientista usando ferramentas de tecnologia analítica de processos em um laboratório.
A PAT possibilita a instalação do futuro
A incorporação da PAT no processo de fabricação ajuda a estabelecer a base para o "bioprocessamento 4.0" e a instalação do futuro, que é uma transformação digital completa da produção farmacêutica usando monitoramento em tempo real, sistemas de controle e análise de dados. Com a PAT, é possível um monitoramento em tempo real do processo, proporcionando maior compreensão, agilidade e flexibilidade do processo, além de uma melhor garantia de qualidade.
As percepções analíticas melhoram a compreensão do processo e a qualidade do produto
Mais recentemente, a PAT tem feito uso de sensores cromatográficos, espectroscópicos e/ou espectrométricos de massa que são integrados às operações unitárias upstream e downstream. Essas tecnologias são usadas in-line, on-line ou at-line para permitir o monitoramento e controle em tempo real do processo. Ao fornecer percepções em tempo real, esses sensores possibilitam ajustes, otimização e intervenções oportunas, levando, em última análise, a uma melhor compreensão do processo e qualidade do produto.
Categorias relacionadas
Dois cientistas trabalham à direita de um biorreator
Meios de cultura celular para bioprocessamento
Nossos produtos de meios de cultura celular (MCC) para bioprocessamento personalizáveis e para pronta entrega aumentam a produtividade em processos a montante (upstream) de produção de anticorpos monoclonais (mAb), vacinas e terapias gênicas/celulares.
Família Mobius
Biorreatores de uso único Mobius® para processamento
A família de biorreatores Mobius® inclui as escalas de bancada (2 ml e 3 l), piloto, clínica e...
Operador em laboratório trabalhando com dispositivo de retenção celular.
Retenção celular
Permita processos de perfusão para alcançar maiores densidades celulares com a solução de retenção celular Cellicon®.
Webinars relacionados
Raman Spectroscopy for Monitoring of CCP and CQA in Perfusion
Webinar sobre a utilização da espectroscopia Raman para o monitoramento de CPP e CQA em perfusão.
Monitoring and Quality Control of Cell Culture Media Preparation Using Raman Spectroscopy
Webinar sobre como a espectroscopia Raman pode ser utilizada para o controle de qualidade na preparação de meios de cultura celular.
Utilization of Automated Aseptic Sampling
Webinar sobre a utilização de amostragem automatizada asséptica para acesso acelerado a dados de processo e qualidade no bioprocessamento upstream.
HPLC em linha como ferramenta PAT no bioprocessamento
Webinar sobre a utilização de amostragem automatizada asséptica para acesso acelerado a dados de processo e qualidade no bioprocessamento upstream.
Recursos relacionados
Página 1 de 2
Pergunte a um especialista em PAT
Plataforma BioContinuum™: Seu impulsionador da instalação de biomanufatura do futuro!