Merck
Cytiva™
As tecnologias Cytiva™ viabilizaram avanços na ciência e medicina que moldaram o setor de biotecnologia atual. Com um amplo portfólio que inclui filtros e membranas Whatman®, colunas e resinas cromatográficas Amersham™, reagentes para culturas de tecidos e produtos para preparo de amostras, blots e análises proteicas, a Cytiva™ promove o avanço da descoberta e fabricação de produtos terapêuticos.
Visão geral da seção
Produtos para filtração laboratorial Whatman®
Os produtos Whatman® são usados para processos laboratoriais desde a filtração básica de amostras, aplicações automatizadas de alto rendimento até o preparo complexo de amostras para HPLC.
  • Artigos básicos para laboratórios, incluindo papel-filtro, filtro de membrana e filtros de seringa feitos de diferentes materiais, tamanhos, formatos e tamanhos de poros.
  • Filtros e frascos sem seringa apropriados para automação Mini-UniPrep™, gravados com sinais e contendo membranas Anopore™, atendem às rigorosas exigências das empresas farmacêuticas.
  • Essenciais para monitoramento ambiental e testes de ar, água e solo, os produtos Whatman® são citados nos protocolos da agência de proteção ambiental americana (EPA), ASTM e ISO.
Resinas e colunas pré-empacotadas Amersham™ para purificação de proteínas
A Cytiva™ oferece uma variedade de colunas e resinas para escala laboratorial para processar purificação de anticorpos e proteínas em escala, incluindo soluções para cromatografia de afinidade, troca iônica e exclusão por tamanho.
  • As colunas GraviTrap™ são colunas de fluxo por gravidade pré-empacotadas projetadas para a purificação manual rápida e eficiente de proteínas e anticorpos, a partir de sobrenadantes de cultura celular e fluidos biológicos.
  • As colunas SpinTrap™ são colunas para centrífuga pré-empacotadas de uso único, para purificação simples e em pequena escala de proteínas e anticorpos.
  • As colunas HiTrap™ HP são pré-empacotadas com resinas Sepharose™ de alto desempenho para purificação preparativa de rotina de proteínas e anticorpos.
  • As placas de filtração de 96 poços MultiTrap™ fornecem um formato rápido e confiável para purificação de anticorpos em pequena escala ou enriquecimento de proteínas de interesse usando placas de filtração de 96 poços pré-empacotadas, passíveis de centrifugação ou filtração a vácuo, manualmente ou usando sistemas robóticos automatizados.
  • As colunas HiScreen™ são parte da plataforma de desenvolvimento do processo e oferecem uma excelente opção para otimização de métodos e triagem de parâmetros.
  • Os meios Mag Sepharose™ são compostos por esferas magnéticas à base de sepharose projetadas para simplificar o enriquecimento de proteínas-alvo por meio de aplicações de imunoprecipitação ou pull-down, e podem ser usados para purificação rápida e em pequena escala e triagem de proteínas e anticorpos a partir de soro e de sobrenadantes celulares.
  • As colunas pré-empacotadas Capto™ HiRes™ para purificação de alta resolução de proteínas e outras biomoléculas por cromatografia de troca iônica são adequadas para o preparo de proteínas altamente puras para fins de estudos estruturais e análise de proteínas.
  • Colunas de filtração em gel pré-empacotadas Sephacryl™, Superose™ e Sephadex™ estão disponíveis para cromatografia de exclusão por tamanho.
  • As resinas Sepharose™ e Sepharose™ Fast Flow também estão disponíveis separadamente para o escalonamento de procedimentos.
    • Membranas, reagentes e equipamentos para western blot e detecção de proteínas por quimiluminescência ou fluorescência
    • Equipamentos e reagentes para SDS-PAGE e focalização isoelétrica (IEF)
    • Kits e tampões para lise proteica, extração e limpeza de proteínas provenientes de tecidos e células
Preparo e análise de amostras de proteínas
A Cytiva™ oferece um conjunto abrangente de ferramentas para analisar proteínas por eletroforese, blots e imageamento.
Ferramentas para análise celular
Visualize, analise e atinja suas metas de pesquisa com as ferramentas para análise de alto grau de conteúdo, microscopia de alta resolução e obtenção de imagens de altíssima resolução.
Reagentes para terapia celular e processamento celular
Meios e reagentes de alta qualidade são essenciais para uma produção consistente. Os produtos Cytiva™, incluindo meios para gradiente de densidade, meios de cultura celular e reagentes produzem lotes robustos e reprodutíveis. Isso minimiza confiavelmente a necessidade de alterações ou revalidações dispendiosas de processos.