Solventes
Estamos comprometidos em fornecer a você o solvente certo para sua aplicação específica. Todos os nossos produtos passam por controles rigorosos e estão em desenvolvimento contínuo para atender com precisão às suas necessidades. Nosso portfólio completo de solventes pode ser encontrado dentro de três de marcas do nosso portfólio: Produtos Supelco® para química analítica, materiais Sigma-Aldrich® para laboratórios e produção, e produtos SAFC® para fabricação e desenvolvimento biofarmacêutico e farmacêutico. Todos os nossos produtos são projetados para se adequar às necessidades da sua aplicação e estão disponíveis em diversos tamanhos, materiais de embalagem e com a documentação de apoio necessária.
Brochura: Safety Connects
Brochura: EMSURE® | EMPARTA® | EMPLURA® Inorganics & Solvents for Classical Analysis
Brochura: SupraSolv® Solvents for Gas Chromatography
Brochura: NMR Solvents
Brochura: Sustainable Solvent Alternatives
Brochura: API Development and Manufacturing Services, Formulation Products, and Process Chemicals
Brochura: Formulation Portfolio: Make Your Choice
Panfleto: Advanced LC-MS Solvents
Brochura: The Future of Solvents - Bio Renewable
Brochura: Reliable Research Must-Have Lab Reagents for Everyday Use
Brochura: Sure/Seal™ System for Anhydrous Solvents
Material de apoio: Calculadora de transferência do método de HPLC
Solventes para análise instrumental
Somos comprometidos em fornecer aos nossos clientes a mais ampla seleção de solventes de alta pureza, projetados especificamente para maximizar o desempenho de análises instrumentais por UHPLC-MS, LC-MS, HPLC, GC e UV. Para tanto, oferecemos duas marcas superiores: Supelco® para áreas de aplicação reguladas/certificadas e Sigma-Aldrich® para áreas de aplicação em pesquisa. Os solventes LiChrosolv®, OmniSolv® (somente nos EUA e Canadá), SupraSolv® e Uvasol® agora fazem parte do portfólio da marca Supelco®. Nossos amplos portfólios de solventes analíticos possibilitam resultados confiáveis, precisos e reprodutíveis, sem a necessidade de purificação dispendiosa e repetição de análises.
Os solventes de alto desempenho LiChrosolv® são a escolha certa para aplicações analíticas com HPLC e LC-MS. Eles são adequados para análise por UV, fluorescência e detecção de massa, e oferecem alta resolução e sensibilidade. Os solventes SupraSolv® são ideais para todas as aplicações laboratoriais com cromatografia gasosa e são preparados para uso com vários sistemas de detecção (ECD, FID e MS) ou amostragem de headspace. Os solventes Uvasol® são projetados especialmente para aplicações que requerem solventes da mais alta pureza espectral e são amplamente usados em espectroscopia de IV, UV e fluorescência.
Solventes para análise, produção e purificação clássicas
Nós nos empenhamos por adaptar a nossa extensa gama de solventes às necessidades dos clientes. Os solventes para análise EMSURE® representam nosso grau mais elevado e são adequados para diversas aplicações laboratoriais clássicas, incluindo aplicações regulamentadas e altamente exigentes. A maior parte dos solventes de grau EMSURE® atende ou até excede as exigências regulamentares da ACS e também das normas para Reag. Ph. Eur. e ISO. EMPARTA® é um grau de solventes de alta qualidade que atende às exigências da ACS e pode ser usado para diversas aplicações analíticas comuns. Além disso, os solventes de grau EMPLURA® são uma alternativa com boa relação custo-benefício para aplicações básicas, como trabalho preparatório em laboratórios, produção e limpeza.
Os solventes Prepsolv® são fabricados sob medida para os requisitos de cromatografia preparativa, para facilitar o escalonamento de separações analíticas para preparativas. Para síntese de peptídeos e RNA/DNA, oferecemos uma linha especial de solventes que fornecem a mais alta pureza, bem como ausência de umidade significativa e constante. Além disso, nossos solventes oferecem mais flexibilidade, graças a uma ampla gama de soluções de embalagem, incluindo frascos e recipientes a granel de até 1000 litros.
Solventes para química geral, síntese química, produção e aplicação biotecnológica
Nossos solventes ReagentPlus® têm garantia de pureza ≥ 98,5% para aplicações que exigem purezas maiores, como síntese orgânica especializada, cromatografia líquida em escala preparativa ou lavagem de vidros. Os solventes ReagentPlus® estão disponíveis em diversos tipos de recipientes. Os solventes ACS podem ser usados para aplicações da ACS ou para procedimentos gerais com especificações de qualidade rigorosas. Além disso, o portfólio da marca Sigma-Aldrich® oferece solventes anidros de alta pureza com teores de água extremamente baixos, fabricados especificamente para aplicações biotecnológicas e orgânicas sensíveis à umidade.
Solventes para RMN
Fornecemos a mais ampla gama de solventes para RMN, com excelente pureza química e o mais alto enriquecimento isotópico possível. Para garantir a melhor qualidade, revisamos e melhoramos consistentemente nossos métodos para purificação de solventes e redução do teor de água. Todos os nossos solventes para RMN passam por rígidos testes de controle de qualidade durante a produção e o embalo. Para requisitos mais específicos, oferecemos a conveniência de produtos e embalagens personalizados. Nossos frascos de vidro, ampolas e frascos com septo para solventes para RMN estão disponíveis em diversas configurações e tamanhos.
Produtos para produção e formulação biofarmacêutica e farmacêutica
No setor farmacêutico, o mundo regulatório está sempre mudando. Manter-se atualizado(a) sobre os requisitos mais recentes sem perder o mercado de vista definitivamente não é uma tarefa fácil. E, à medida que a pressão causada por genéricos e biossimilares que chegam ao mercado continua aumentando, é cada vez mais importante focar no que realmente importa: qualidade e o parceiro certo ao longo de toda a jornada do seu produto.
Apoiamos você em cada etapa do desenvolvimento, escalonamento e produção, com serviços que vão desde a otimização de processos a auxílio com assuntos regulatórios. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Como parte de nosso Programa Emprove®, nossas matérias-primas são oferecidas com documentação extensa para facilitar a conformidade do seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos.