Merck
Frascos-ampola analíticos
Frascos de vidro graduados.
Frascos, de modo geral, desempenham uma função importante na análise analítica e reprodutibilidade de resultados. Os frascos devem ser inertes e isentos de compostos extraíveis ou lixiviáveis para impedir que os resultados sejam afetados. O uso de frascos sem contaminantes, específicos para a aplicação e certificados pode reduzir significativamente o risco. Oferecemos um amplo espectro de produtos Supelco® incluindo frascos de autoamostrador, frascos para uso geral e acessórios de frascos para coleta, armazenamento e processamento de amostras. Os frascos Supelco® estão disponíveis em diversas cores, tamanhos, capacidades volumétricas e composições de materiais. Nossos frascos e tampas são desenhados, projetados e fabricados para oferecer um desempenho ideal em análise por HPLC, GC/MS, LC/MS e de alto rendimento. Além de produtos especializados, oferecemos também:    
  • Tampas, vedações de encaixe e rolhas
  • Frascos de headspace e SPME
  • Frascos para micro reação
  • Frascos de cintilação de vidro e polietileno
  • Frascos de polipropileno e polimetilpenteno (TPX)
  • Inserções de microvolume de polipropileno e vidro
  • Recipientes de vidro âmbar e PTFE para armazenamento
  • Frascos silanizados para melhorar a recuperação de compostos polares 
Frascos para espectrometria de massa
Frascos para espectrometria de massa
Nossos frascos e kits para LC/MS, de baixa adsorção (LA) e certificados são projetados para reduzir a atividade na superfície, ao mesmo tempo que melhoram a quantificação analítica. O dispositivo de microamostragem QSertVial™ contém um inserto de vidro fundindo de 300 μl e é compatível com a maioria dos autoamostradores. Nossos frascos e kits certificados para drenagem central (do inglês, CD) possuem uma base interior cônica exclusiva, ideal para microaplicações. Os frascos, tampas e septos certificados Supelco® garantem mínima contaminação e vedação hermética.
Válvulas Mininert®
Válvulas Mininert®
As válvulas Mininert® são tampas herméticas e altamente confiáveis para frascos com tampa de rosca, frascos com tampa de encaixe e outros recipientes laboratoriais.
Frascos pré-limpos
Frascos pré-limpos
Nossos frascos de vidro âmbar ou transparente de borossilicato tipo 1 pré-limpos são lavados em detergente não fosfatado, enxaguados três vezes com água da torneira e enxaguados com água isenta de contaminantes orgânicos ASTM tipo 1 para remover o detergente. Após a lavagem, os frascos são montados com septos de PTFE/silicone e tampas de polipropileno abertas.
Frascos para análise de compostos orgânicos voláteis (EPA)
Frascos para análise de compostos orgânicos voláteis (EPA)
Frascos para análise de compostos orgânicos voláteis (do inglês, VOA) atendem aos padrões da Agência de proteção ambiental americana (EPA) para amostragem de compostos orgânicos voláteis. Os frascos de 40 ml estão disponíveis em vidro borossilicato transparente (tipo 1, de expansão 33) e âmbar (tipo 1, de expansão 51).
Recursos de produtos relacionados
Brochura: HPLC Accessories