Proteases
A hidrólise proteolítica de ligações peptídicas é reconhecida como um mecanismo essencial e onipresente para a regulação de vários processos fisiológicos. Quatro classes principais de enzimas proteolíticas vêm sendo utilizadas comumente para descrever proteases. As proteases de serina são provavelmente as mais bem caracterizadas. Esta classe de proteases inclui a tripsina, quimiotripsina e elastase. A classe de proteases de cisteína inclui papaína, calpaína e catepsinas lisossômicas. As proteases aspárticas incluem pepsina e renina. As metaloproteases incluem termolisina e carboxipeptidase A. Explore nossa ampla gama de proteinases rigorosamente testadas para suas necessidades de fluxo de trabalho com proteínas.
Produtos
Proteases para aplicações de pesquisa
Para ajudar a selecionar sua protease, o nosso Localizador de proteases (Protease Finder) permite que os pesquisadores localizem as endo e exopeptidases necessárias para a clivagem precisa da proteínas. Facilitando a quebra catalítica de proteínas em polipeptídeos menores ou aminoácidos individuais, nossas proteases fornecem uma ampla gama de ofertas para atender às suas necessidades de aplicação em pesquisas com proteínas.
Proteases para pesquisa proteômica
As proteases são ferramentas comumente utilizadas na pesquisa proteômica e são adequadas para digerir proteínas em pequenos fragmentos de peptídeos para análise de espectrometria de massa, seguido por sequenciamento (MS em tandem). A tripsina gera peptídeos na faixa de massa útil para espectrometria de massa e é reconhecida como a protease mais usada para identificação de proteínas. Explore nossos produtos recombinantes SOLu-tripsina estáveis em solução (EMS0004) (EMS0005) para obter mais informações. Além disso, há casos em que a digestão separada ou sequencial com outras proteases pode ser uma escolha melhor para a sua proteína de interesse. Oferecemos diversas proteases de grau para sequenciamento que são apropriadas para uso no preparo de amostras para espectrometria de massa.
Proteases para pesquisa industrial e aplicada
As proteases têm importância comercial em diferentes setores industriais e aplicados e possuem diversas aplicações. Devido à sua grande variedade de características fisiológicas, incluindo hidrólise em pHs extremos ou temperaturas elevadas, elas são ideais para uso nos setores farmacêutico, de diagnóstico, têxtil, alimentício e de bebidas. As aplicações específicas para essas proteases incluem, mas não se limitam, a: testes de fibras alimentares e aditivos para limpeza no local para remoção de contaminantes. Temos uma ampla gama de enzimas purificadas e misturas enzimáticas para pesquisa e desenvolvimento de novos processos, produtos e ensaios.
Kits de detecção de proteases
Oferecemos dois kits fáceis de usar para detectar vestígios de proteases, ou para determinar a atividade total de proteases, usando as mesmas metodologias utilizadas pelo nosso departamento de CQ há anos. Usamos esses protocolos para testar a atividade proteolítica de milhares de amostras.
Os kits de detecção de proteases são kits completos para detecção de atividades de proteases primárias ou em níveis de traço por sua escolha de detecção fluorimétrica ou colorimétrica. Tudo o que você precisa, incluindo controle, padrões, tampões e substrato, está incluso. Por conveniência, o ensaio pode ser realizado em um formato de cubeta ou microplaca. Cada kit contém reagentes suficientes para 200 ensaios de 1 ml. Para obter maior sensibilidade ao medir baixos níveis de atividade de proteases, recomenda-se usar o kit de detecção fluorescente de proteases (PF0100). Para quantificar de forma mais precisa a atividade principal das proteases, recomenda-se usar o kit de detecção colorimétrica de proteases (PC0100).
Tanto o kit de detecção fluorimétrica quanto o kit de detecção colorimétrica foram testados em amostras representativas de todos os quatro tipos de classes de proteases (de serina, aspárticas, de cisteína e metaloprotesases) para garantir uma ampla adequabilidade à aplicação.