Matérias-primas para meios de cultura para microrganismos
Matérias-primas para meios de cultura são os ingredientes essenciais usados para preparar suas próprias formulações de meios de cultura. Oferecemos um extenso portfólio de matérias-primas biológicas granuladas e em pó, incluindo matérias-primas desidratadas, como peptonas, ágar-ágar e extratos, além de aditivos. Elas estão disponíveis em muitas variedades para atender a diversas aplicações em microbiologia. As matérias-primas desidratadas disponíveis no formato granulado facilitam o manuseio seguro e o desempenho ideal. As matérias-primas granuladas geram menos contaminação do ambiente laboratorial por poeira e se dissolvem rapidamente para assegurar propriedades ideais de vazão. Todas as nossas matérias-primas aliam o manuseio seguro ao desempenho ideal. Nosso controle de qualidade rígido e nossas normas de garantia de qualidade são o alicerce da sua produção.
Visão geral da seção
Peptonas e extratos
As peptonas são uma mistura de polipeptídeos, peptídeos, aminoácidos e outras substâncias solúveis em água que sobram após a digestão de material proteico. A qualidade das peptonas é determinada por parâmetros de qualidade, digestão ou hidrólise de matérias-primas específicas. Os extratos são extratos naturais, secos ou purificados de levedura, plantas e material derivado de animais, muitas vezes utilizados como fontes de proteínas, açúcares e fatores de crescimento essenciais. As matérias-primas devem ser armazenadas para evitar o crescimento de organismos deteriorantes. Diversas peptonas e extratos feitos de materiais de qualidade selecionados estão disponíveis para nossos clientes e são adequados para uma ampla variedade de aplicações microbiológicas. Por motivos éticos e ambientais, também fornecemos um dos maiores portfólios de peptonas e extratos vegetais.
Ágar-ágar
O ágar-ágar é usado para preparar meios de cultura sólidos à base de ágar, e é o polissacarídeo da parede celular que dá estrutura à coesão celular de algas marinhas. O ágar-ágar ideal para uso microbiológico é isento de impurezas, bactérias resistentes ao calor e qualquer substância que iniba o crescimento de microrganismos. Os gêneros de algas vermelhas que contêm ágar-ágar incluem Gelidium, Gracilaria, Petrocladia e Anpheltia. O ágar-ágar fabricado a partir de Gelidium sesquipedale garante a melhor qualidade para fins bacteriológicos.
Aditivos
Os meios mais seletivos requerem aditivos especiais para garantir o desempenho ideal no isolamento e identificação de microrganismos específicos. Oferecemos flexibilidade adicional, com uma ampla variedade de aditivos especialmente adequados, como antibióticos, agentes seletivos (p.ex., sais biliares e detergentes), glicerol, açúcares, tampões, sais e fatores de crescimento. O preparo de meios de cultura ou a adição de aditivos são demorados e uma possível fonte de contaminação. Para sua conveniência, também oferecemos uma ampla variedade de meios de cultura granulados e em pó prontos para o preparo de meios.
Recursos relacionados
- Vegetable and Plant Peptones: Alternatives to Animal-derived Peptones in Microbiology
Plant-based vegetable peptones are strictly of non-animal origin, so they pose no risk of carrying animal and human diseases such as BSE into fermentations and produced materials.
- Base Ingredients of Microbiology Media
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- Viable but Nonculturable (VBNC) Bacteria
Viable but nonculturable (VBNC) bacteria describes cells that cannot be normally cultured however, “resuscitation” of these cells can be mediated by a physical and different kind of chemical stimuli.
- Microbiology Introduction
Microbiologists focus on reproducible microbial growth, crucial for natural or engineered microorganisms, emphasizing reproducibility in cultures.
- Microbiology: Media Preparation
Adapt culture media for optimal microbial growth, considering nutrients and environmental conditions.
- ISO 11133:2014 Quality Culture Media for Food and Water Testing
EN ISO 11133:2014 standard mandatory for microbiological testing labs, ensuring quality in media preparation and testing.
- EN ISO 11133 Microbiological Culture Media
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.