Merck
Página inicialServiçosSoftware e plataformas digitaisDescoberta de medicamentos com IA AIDDISON™
Descoberta de medicamentos com IA AIDDISON™
AS INOVAÇÕES NA DESCOBERTA COMPUTADORIZADA DE MEDICAMENTOS COMEÇAM AQUI
O software de descoberta de medicamentos AIDDISON™ combina o poder da inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (AM) e métodos de design de medicamentos assistidos por computador (CADD) para atuar como um kit de ferramentas valioso para necessidades em química medicinal. Como uma plataforma unificada para design eficiente e competente de medicamentos com base em ligantes e estruturas, ele integra todas as facetas para triagem virtual e oferece suporte a métodos para descoberta e otimização de compostos-guia.
BENEFÍCIOS DO AIDDISON™ NA DESCOBERTA DE MEDICAMENTOS
  • Software totalmente integrado: Uma plataforma inclui todas as ferramentas de descoberta computadorizada (in silico) de medicamentos para um fluxo ininterrupto de dados. Não há necessidade de troca de ferramentas e reformatação de dados.
  • Modelos de aprendizado de máquina: Implementados pela primeira vez, os modelos são treinados em dados de ensaios experimentais exclusivos e comprovados da indústria farmacêutica com flexibilidade máxima para treinamento aprofundado em conjuntos de dados exclusivos adicionais.
  • Modelagem generativa: A plataforma facilita o design inédito (de novo) de moléculas pequenas com propriedades “semelhantes a medicamento” desejadas.
  • Sistema desenvolvido para nuvem: Os serviços de nuvem seguros, escalonáveis e sob demanda oferecem suporte a cálculos complexos para resultados confiáveis mais rápidos.
  • Altíssimos padrões de segurança: A certificação ISO 27001 garante o fluxo de dados seguro de ponta a ponta.
  • Fácil de usar: Ferramenta versátil e intuitiva acelera a descoberta de medicamentos. 
  • Poupa tempo e é econômico: A triagem computadorizada propicia uma tomada de decisão mais rápida e mais eficiente desde o design de moléculas até a síntese química.
OTIMIZAÇÃO EM TEMPO REAL DA TRIAGEM DE CANDIDATOS A MEDICAMENTO COM O SOFTWARE AIDDISON™
A imagem mostra uma ilustração digital de uma estrutura molecular situada entre duas telas de smartphone, simbolizando a interseção entre tecnologia e química. A molécula é composta de átomos representados por esferas em tons de azul claro, vermelho, rosa e amarelo, conectados por linhas que ilustram as ligações entre eles.
Design molecular inédito
Explore a área química irrestrita com o uso do modelo químico generativo baseado em IA com avaliação da capacidade de síntese incorporada.
O modelo generativo possibilita:
  • Gerar moléculas semelhantes a medicamentos e aprimorar a diversidade do resultado de pesquisas segundo o modelo de IA
  • Otimizar a pontuação de acessibilidade de síntese segundo o software de retrossíntese SYNTHIA™
A imagem é uma representação artística de estruturas moleculares coloridas sobrepostas em um plano de fundo de código binário, destacando a fusão entre biologia e tecnologia digital. As moléculas, representadas em verde, azul, vermelho, amarelo e laranja, simbolizam vários átomos e ligações, enquanto o fundo de código binário sugere o campo da bioinformática.
Pesquisa por similaridade e farmacóforos
Descubra bilhões de moléculas virtuais de interesse com os métodos de similaridade estrutural bidimensional e de farmacóforos. Com tecnologia de FTrees, BiosolveIT.
Este recurso possibilita:
  • Explorar áreas químicas grandiosas, comerciais e exclusivas com o uso da correspondência por similaridade de estruturas químicas e pesquisa de farmacóforos
  • Calcular automaticamente previsões de ADME baseadas em ML e físico-químicas
A imagem apresenta uma molécula orgânica complexa com vários átomos representados como esferas coloridas ligadas por linhas para representar ligações. Ao redor da molécula central, estão agrupamentos de átomos menores, possivelmente grupos funcionais ou fragmentos, cada um destacado com um plano de fundo colorido distinto para diferenciar as partes ou os tipos da molécula.
Pesquisa por formato
Alinhe estruturas de moléculas tridimensionais a um ligante de referência para identificar os candidatos a medicamento com correspondência mais próxima pela pesquisa por formato. Com tecnologia de Flare™, Cresset.
Filtre, classifique e agrupe para extrair o subconjunto ideal de moléculas com base em:
  • Otimização multiparamétrica de propriedades “semelhantes a medicamentos”
  • Redução da dimensionalidade e correlação gráfica interpropriedade
A imagem ilustra uma molécula com uma estrutura complexa, circundada por uma forma de fita rosa. Ela apresenta átomos em tons de cinza, azul, vermelho e amarelo, conectados por bastões para representar ligações.
Acoplamento molecular
Confirme a interação entre moléculas de centenas de candidatos a medicamento desejados e o sítio ativo da proteína para a melhor ligação entre proteína e ligante. Com tecnologia de Flare™, Cresset.
Finalize o conjunto de candidatos a medicamento com base em:
  • Alinhamento molecular tridimensional
  • Avaliação tridimensional de propriedades com o uso de alinhamento segundo o formato e interações entre proteína e ligante
Depoimentos de usuários
O AIDDISON™ é uma ferramenta integrada fácil de usar para identificação de compostos-guia que combina um conjunto de ferramentas para modelagem, acoplamento e pontuação de moléculas.” 
-VPS, Descoberta de medicamentos,
 Empresa de biotecnologia emergente
Com diversas análises de previsão, acoplamento e análise, este software possibilitará acelerar a descoberta de medicamentos.”
-Diretor de química,
Empresa farmacêutica
O AIDDISON™ combina analítica de dados com a capacidade de pesquisar diversos bancos de dados virtuais para realizar eficientemente a expansão de resultados enquanto incorpora modelagem molecular preliminar para fornecer insights estruturais.”
-Químico medicinal de descoberta de medicamentos,
Empresa de biotecnologia emergente
"Uma solução completa para químicos medicinais interessados em modelagem molecular e exploração de grandes áreas químicas.”
-Químico medicinal,
Empresa de biotecnologia emergente
ENCONTRE A MOLÉCULA CERTA COM O SOFTWARE DE DESCOBERTA DE MEDICAMENTOS AIDDISON™
Experimente como a plataforma de IA AIDDISON™ pode oferecer inspiração e inovação para impulsionar seus esforços em descoberta de medicamentos de forma mais rápida e econômica.
Entre em contato com a nossa equipe para saber mais
Recursos de produtos relacionados
Webinars relacionados
Uma ilustração digital de um laptop exibindo uma figura humana simplista ao lado de um retângulo rosa, tudo em fundo amarelo.
Optimizing Data-Driven Drug Design with AIDDISON™ Software & GOSTAR®
Neste webinar, descubra como a última atualização do software AIDDISON™, recentemente aprimorado com os robustos bancos de dados GOSTAR®, permite que os químicos medicinais revolucionem os seus fluxos de trabalho.