Merck
Antibióticos
A imagem mostra um conjunto de objetos esféricos roxos que se assemelham a células ou partículas. Eles têm uma superfície texturizada e estão colocados sobre um fundo escuro com um brilho sutil.
O uso de antibióticos em culturas celulares impede a contaminação por patógenos que induzem alterações morfológicas ou fisiológicas no cultivo celular, bem como contaminação de linhagens celulares. Antibióticos, como penicilina, puromicina e ampicilina são moléculas que se direcionam especificamente e matam células pela inibição ou regulação da síntese da parede celular, metabolismo de ácidos nucleicos e síntese de proteínas ou interferindo na estrutura de membranas.   
Oferecemos uma grande variedade de antibióticos eficazes, kits de extração de antibióticos e soluções antibióticas prontas para uso em concentrações variadas para proporcionar resultados confiáveis em seu laboratório. Nossos agentes antibacterianos, antivirais, antifúngicos e antineoplásicos controlam e erradicam contaminação em culturas celulares para manter condições assépticas no seu laboratório. Além disso, determinados antibióticos também atuam como agentes de seleção para estabelecer células transfectadas/geneticamente modificadas dependendo das suas necessidades de pesquisa.
A escolha do antibiótico certo para seus estudos de prevenção de contaminação celular, seleção de marcadores genéticos e biologia celular é orientada por informações sobre a aplicação, espectro da atividade e dados de uso. Explore antibióticos por mecanismo de ação ou por espectro de atividade. 
Antibióticos por mecanismo de açãoAntibióticos por espectro de atividade 
Mantendo o foco na criação de inovações, explore nosso portfólio de antibióticos confiáveis abaixo.