Chromatography & Spectroscopy Reagents
Reagentes analíticos são compostos químicos ou misturas para testes analíticos qualitativos e quantitativos. Eles devem atender aos mais altos padrões internacionais e exibir máxima pureza e com teores mínimos de impurezas. Oferecemos uma ampla gama de reagentes analíticos para diferentes técnicas, como química por via úmida, cromatografia, espectroscopia, eletroquímica, titulação e controle de qualidade da água. Nosso portfólio inclui ácidos, bases, solventes e reagentes especiais de alta pureza, como reagentes de derivatização e ionóforos, para um amplo espectro de aplicações analíticas. Nossos reagentes têm graus de pureza que variam de grau reagente da ACS a alta pureza, para análise em níveis de ultratraço.
Literatura de produtos relacionados
Reagentes para cromatografia de par iônico
Nossa linha de reagentes para cromatografia de par iônico inclui compostos feitos sob medida para a determinação de analitos catiônicos e aniônicos.
- Sais de amônio quaternários com substituintes alquilas de diferentes comprimentos de cadeia para análise de ácidos ou ânions.
- Ácidos fortes, como ácidos sulfônicos com grupo alquila de cadeia linear para análise de bases ou cátions.
Nossos reagentes são submetidos a rigorosos testes de controle de qualidade, incluindo teste de absorção de UV, teste de filtro, testes de redox e teste de grau de gradiente para HPLC para garantir sua qualidade e desempenho na sua aplicação.
Reagentes para derivatização
A derivatização é usada em análise química para converter um analito em um produto que melhora a separação e aprimora a sensibilidade do método. Esta técnica possibilita a análise de compostos que de outra forma não são voláteis ou estáveis o bastante para análise por GC, GC-MS, HPLC ou LC-MS.
Oferecemos um portfólio abrangente de agentes de derivatização para várias aplicações cromatográficas, inclusive reagentes para sililação, acilação, alquilação e esterificação adequados para cromatografia GC, HPLC e TLC e acessórios.
Reagentes para eletroquímica
Nossa linha de produtos Selectophore™ pode ser usada para preparar membranas de sensor para dispositivos seletores de íons e ópticos.
Também oferecemos acessórios, aditivos, tampões, cromoionóforos, eletrólitos, soluções padrão de íons, soluções de ajuste da força iônica (do inglês, ISA) coquetéis de ionóforos, plastificantes, polímeros, membranas prontas para uso, agentes de silanização e solventes para preparo de eletrodos seletores de íons.
Reagentes para espectroscopia
Espectros analíticos são influenciados pela pureza dos solventes e reagentes usados no preparo de amostras. Nossos reagentes de alta pureza são desenvolvidos para oferecer resultados confiáveis e precisos, eliminando a necessidade de análises repetidas.
- Pureza óptica e química com reprodutibilidade de um lote para outro
- Produzidos usando matérias-primas de qualidade superior e submetidos a procedimentos de purificação rigorosos
- Ausência de níveis de traço de componentes ativos de fluorescência, IV ou UV.
Nosso portfólio completo de materiais para espectroscopia inclui reagentes para análises por diferentes técnicas, como espectroscopia por fluorescência/luminescência, espectroscopia por ressonância magnética nuclear, espectroscopia de infravermelho (IV) e espectroscopia UV/visível (UV/Vis).