Merck
Absorção de derramamento
Absorventes Chemizorb® da Supelco® para líquidos derramados
Quando se trabalha com frascos de vidro ou recipientes abertos, como béqueres ou tubos de ensaio, podem ocorrer derramamentos químicos acidentais. Dependendo da substância derramada, isso pode causar sérios riscos à saúde e à segurança. 
Absorventes dedicados como os absorventes Chemizorb® da Supelco®, por exemplo, são a forma rápida, segura e ecologicamente correta de remover líquidos perigosos, agressivos ou indesejados derramados. Nossos absorventes Chemizorb® de ação rápida são feitos de copolímeros minerais ou sintéticos porosos que são quimicamente inertes e capazes de absorver até 400% do seu próprio peso em líquido.
Nossa ampla linha de produtos também inclui absorventes “versáteis” e “especializados” para diferentes substâncias perigosas para atender aos requisitos específicos do seu laboratório.
Literatura de produtos relacionados
  • Brochure: Soak It Up
    Supelco® Chemizorb® absorbents, you can clear away aggressive or unpleasant liquids quickly and safely.
  • Brochure: Safety Inside
    Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.
Absorventes versáteis em pó e grânulos Chemizorb® da Supelco®
ABSORVENTES “VERSÁTEIS” EM PÓ OU GRÂNULOS CHEMIZORB®
Nossos absorventes “versáteis” em pó Chemizorb® e em grânulos Chemizorb® são caracterizados por uma alta capacidade de absorbância para soluções aquosas (ácido, álcalis), solventes orgânicos e óleos viscosos. Embora os grânulos possuam uma capacidade de absorbância menor que o pó, eles são muito mais fáceis de dosar e podem ser usados em locais nos quais o pó não é adequado, como em salas com corrente de ar ou em ambientes ao ar livre.
Absorventes Chemizorb® da Supelco® especializados para absorção e neutralização de álcalis, ácidos e ácido fluorídrico derramados
ABSORVENTES CHEMIZORB® “ESPECIALIZADOS” PARA ÁLCALIS, ÁCIDOS E ÁCIDO FLUORÍDRICO
Nossos absorventes “especializados” para álcalis (Chemizorb® OH-), ácidos (Chemizorb® H+) e ácido fluorídrico (Chemizorb® HF) também contêm neutralizantes hidrossolúveis, além de indicadores de pH para monitorar o processo de neutralização. Ácidos e álcalis agressivos podem, portanto, ser removidos de forma mais eficiente e segura.
Kit Chemizorb® Hg da Supelco® para mercúrio
KIT multifuncional CHEMIZORB® HG PARA MERCÚRIO
O kit multifuncional Chemizorb® Hg para mercúrio inclui todos os reagentes e acessórios necessários para remover com segurança e por completo gotas e traços de mercúrio. Os reagentes incluídos no kit são suficientes para a descontaminação segura de uma área de aproximadamente um metro quadrado.