Extração em fase sólida (SPE) e QuEChERS
A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica projetada para preparo e purificação rápidos e seletivos de amostras antes de análises cromatográficas. As diversas composições químicas de fase disponíveis podem ser empacotadas em diversos formatos de hardware, como cartuchos individuais, placas de 96 poços e tubos para QuEChERS (SPE dispersiva), que podem ser processados usando um coletor a vácuo e acessórios específicos.
Recursos de produtos relacionados
Cartuchos para SPE
Oferecemos uma linha diversa de composições químicas de fases para SPE e cartuchos ideais para muitas aplicações, como no setor farmacêutico, clínico, de bebidas e alimentos, ambiental, petroquímico e agrícola. A gama de composições químicas de fase permite aos usuários fazer uma seleção conforme a retenção e seletividade necessárias para atingir os objetivos de preparo de amostras.
Placas com poços para SPE
Nossas placas para SPE permitem aos usuários processar até 96 amostras simultaneamente para maior reprodutibilidade e rendimento, mantendo recuperações excelentes e maior sensibilidade. As placas de 96 poços são compatíveis com pipetadores multicanais e automação, e estão disponíveis com sorventes à base de sílica e adsorventes poliméricos.
QuEChERS
O método “QuEChERS” (SPE dispersiva, dSPE) emergiu como uma técnica popular de preparo de amostras na área de análise de vários resíduos de pesticidas para produtos alimentares e agrícolas. A técnica QuEChERS oferece a vantagem de maior recuperação, resultados exatos e alto rendimento de amostras.
Ponteiras DPX®
As ponteiras para Extração com Pipeta Descartável (DPX) oferecem uma solução "in-tip" para o preparo completo de amostras que pode ser facilmente automatizado para realizar a extração em pouco segundos. O material sorvente HybridSPE® fica frouxamente contido dentro de uma ponteira para retenção e remoção seletivas de interferências de fosfolipídios endógenos de matrizes biológicas para análises por LC-MS ou LC-MS/MS.
Discos
Os discos para SPE são membranas de fibra de vidro porosas embebidas com partículas de sílica modificada que oferecem taxas de vazão rápidas para o processamento de grandes volumes de amostra. Oferecemos discos para SPE que comportam rápida extração de contaminantes orgânicos, o que os torna ideais para a série de métodos EPA 500, inclusive 525.1 e 508.1.
Acessórios para extração em fase sólida
Para facilitar os requisitos de preparo de amostras, oferecemos uma linha de acessórios que inclui componentes de tubos para SPE, estantes de eluição, acessórios de secagem, processadores de tubos únicos para SPE, kits de retenção para bomba de vácuo, suportes de disco e coletores a vácuo.
Destaques
Os principais benefícios do uso de um material de extração em fase estacionária polimérica (SPE) em relação aos materiais tradicionais à base de sílica incluem uma escala maior de pH, uma forma esférica para criar consistência entre as colunas e muito mais.