Selecione um tamanho
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Nome do produto
Teste de nitrogênio (total) em cubetas, photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
Quality Segment
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrogen
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
storage temp.
15-25°C
General description
O método corresponde à ISO 23697-1, uma norma que padroniza o uso deste "método de tubo vedado em pequena escala" para esse importante parâmetro. A digestão é análoga à norma EN ISO 11905-1. A determinação de nitratos é análoga ao método DIN 38405-9.
Esse teste celular de nitrogênio (total) Spectroquant® possibilita a determinação confiável de nitrogênio em amostras de água. O nitrogênio total é a soma do nitrogênio total pelo método de Kjeldahl (nitrogênio orgânico e amônia), nitrato e nitrito. Antes da determinação, a amostra precisa ser digerida para transferir compostos contendo nitrogênio orgânico e inorgânico para o nitrato que, então, reage com um composto passível de análise fotométrica.
Os testes celulares Spectroquant® são fornecidos com células redondas pré-preenchidas de 16 mm e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol) | detection method photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol) | detection method photometric (Koroleff digestion, nitrospectral) | detection method photometric (Indophenol blue) |
| specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) ammonium |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.5-15.0 mg/L (N) | measuring range 10-150 mg/L (N) | measuring range 0.5-15.0 mg/L (N) | measuring range 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+) |
| compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 plus, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Teste de nitrogênio (total) em cubetas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
84.2 °F
flash_point_c
29 °C
Protocolos
Soil analysis to determine nitrogen (total) content using Spectroquant® Nitrogen Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers by phosphorus molybdenum blue method.
Artigos
Water quality can impact the accuracy of the Kjeldahl method. Avoid contaminants and assure results by selecting the optimal water purification solution.
Explore the Total Nitrogen Analysis kit for rapid, precise measurement of total nitrogen in water and wastewater, supporting reliable environmental monitoring.
Esse kit de teste de nitrogênio (total) é mais rápido, seguro, preciso e custa menos do que o método tradicional. O kit de teste de nitrogênio (total) foi desenvolvido para fornecer aos analistas um único método de teste para determinar os níveis de nitrogênio total na água do processo e nas águas residuais.
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1006130001 | 04022536733821 |