Documentos
1.14763
Supelco
Nitrogen (total) Test, photometric
photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de nitrogênio (total) em cubetas, photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
nitrogen
faixa de medição
10-150 mg/L (N)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico, DMP 10-150 mg/l N, Spectroquant®
O método corresponde à ISO 23697-1, uma norma que padroniza o uso deste "método de tubo vedado em pequena escala" para esse importante parâmetro. A digestão é análoga à norma EN ISO 11905-1. A determinação de nitratos é análoga ao método DIN 38405-9.
Esse teste celular de nitrogênio (total) Spectroquant® possibilita a determinação confiável de nitrogênio em amostras de água. O nitrogênio total é a soma do nitrogênio total pelo método de Kjeldahl (nitrogênio orgânico e amônia), nitrato e nitrito. Antes da determinação, a amostra precisa ser digerida para transferir compostos contendo nitrogênio orgânico e inorgânico para o nitrato, que então reage com um composto passível de análise fotométrica.
Os testes celulares Spectroquant® são fornecidos com células redondas pré-preenchidas de 16 mm e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de testes celulares e de reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (LIVE ID) (código de barras 2D) exclusiva, que permite o fácil reconhecimento do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibragem automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Artigos
Esse kit de teste de nitrogênio (total) é mais rápido, seguro, preciso e custa menos do que o método tradicional. O kit de teste de nitrogênio (total) foi desenvolvido para fornecer aos analistas um único método de teste para determinar os níveis de nitrogênio total na água do processo e nas águas residuais.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.
Protocolos
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.