Documentos
1.14537
Supelco
Teste de nitrogênio (total) em cubetas
photometric, 0.5-15.0 mg/L (N), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
nitrogen
faixa de medição
0.5-15.0 mg/L (N)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Koroleff digestion, nitrospectral)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,5-15,0 mg/l N Spectroquant®
O método é análogo a DIN EN ISO 11905-1.
Esse teste celular de nitrogênio (total) Spectroquant® possibilita a quantificação precisa da dureza em amostras de água. Nitrogênio total é a soma do nitrogênio pelo método de Kjeldahl (nitrogênio orgânico e reduzido, amônia), nitrato e nitrito. Antes da determinação, a amostra precisa ser digerida para transferir compostos orgânicos e inorgânicos contendo nitrogênio para nitrato que reaja ainda mais a um composto fotometricamente analisável.
Os testes em cubetas Spectroquant® são fornecidos com células redondas de 16 mm preenchidas e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Aplicação
  • Estudo sobre qualidade da água e genotoxicidade da microcamada superficial e da água subsuperficial na seção de Guangzhou Pearl River: Este estudo investiga a qualidade da água em Pearl River, concentrando-se na análise do teor de nitrogênio e suas implicações na segurança ambiental e o gerenciamento da água (Yu et al., 2011).
  • Dimensionamento da respiração foliar com nitrogênio e fósforo em florestas tropicais em dois continentes: Concentra-se no aspecto ecológico do ciclo de nitrogênio, particularmente na forma como a respiração foliar é escalonada com conteúdo de nitrogênio em diferentes ecossistemas florestais (Rowland et al., 2017).
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Artigos
Esse kit de teste de nitrogênio (total) é mais rápido, seguro, preciso e custa menos do que o método tradicional. O kit de teste de nitrogênio (total) foi desenvolvido para fornecer aos analistas um único método de teste para determinar os níveis de nitrogênio total na água do processo e nas águas residuais.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Protocolos
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.