Merck
Pular para
S1069
(S)-SNAP-5114
≥98% (HPLC), GABA transport inhibitor, solid
Sinônimo(s):
(S)-1-[2-[Tris(4-methoxyphenyl)methoxy]ethyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
5 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.145,00
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 4.631,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H35NO6
Número CAS:
Peso molecular:
505.60
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
R$ 1.145,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
(S)-SNAP-5114, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -8 to -13°, c = 1 in chloroform-d
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OCCN2CCC[C@@H](C2)C(O)=O)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4
InChI
1S/C30H35NO6/c1-34-26-12-6-23(7-13-26)30(24-8-14-27(35-2)15-9-24,25-10-16-28(36-3)17-11-25)37-20-19-31-18-4-5-22(21-31)29(32)33/h6-17,22H,4-5,18-21H2,1-3H3,(H,32,33)/t22-/m0/s1
InChI key
VDLDUZLDZBVOAS-QFIPXVFZSA-N
Biochem/physiol Actions
GABA transport inhibitor, showing selectivity for GAT-3 and GAT-2.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABA Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
S5192SML0980S7809
(S)-SNAP-5114 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S1069
(S)-SNAP-5114
SB 222200 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5192
SB 222200
CYM51010 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0980
CYM51010
SKF-96365 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S7809
SKF-96365
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
color
white
color
light yellow
color
white to beige
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Número de item de comércio global
SKUGTIN
S1069-5MG04061832084534
S1069-25MG04061832084527