Merck
Pular para
D6446
DOV 216,303
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-1-(3,4-dichlorophenyl)-3-azabicyclo-[3.1.0]hexane hydrochloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.648,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11Cl2N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
264.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
R$ 3.648,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Clc1ccc(cc1Cl)C23CNCC2C3
InChI
1S/C11H11Cl2N.ClH/c12-9-2-1-7(3-10(9)13)11-4-8(11)5-14-6-11;/h1-3,8,14H,4-6H2;1H
InChI key
KAGBHVBIOJBGBD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor.
Triple reuptake inhibitor (TRI); serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor (SNDRI); IC50 values of ~20, 14, and 78 nM, respectively.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
SML0276SML0385SML0180
DOV 216,303 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D6446
DOV 216,303
ML218 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0385
ML218
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)