SML0180
Aceclidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl acetate hydrochloride, 3-Acetoxyquinuclidine hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(=O)O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C9H15NO2.ClH/c1-7(11)12-9-6-10-4-2-8(9)3-5-10;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
LWWSARSTZGNKGV-FVGYRXGTSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.