Merck
Pular para
B4875
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
trypsin substrate, chromogenic, elastase substrate, ≥98%, powder
Sinônimo(s):
Nα-Benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide hydrochloride, BANI, BAPNA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
100 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 522,00
500 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 620,00
1 g
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 753,00
5 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.301,00
10 g
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 3.950,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22N6O4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
434.88
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-011-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4081878
R$ 522,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
, white to light yellow to light brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H
InChI key
DEOKFPFLXFNAON-UHFFFAOYSA-N
General description
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride (DL-BAPNA) is a chromogenic substrate for proteolytic enzymes such as trypsin, amidase, and balterobin. Hydrolysis of DL-BAPNA at the bond between the arginine and the p-nitroaniline moieties releases the chromophore p-nitroaniline, which can be detected by colorimetric analysis.
A chromogenic trypsin substrate.
Application
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride has been used as a substrate for trypsin and elastase in enzyme analysis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
B3279B4750B7632
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow)
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
, white to light yellow to light brown
color
-
color
-
color
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
Número de item de comércio global
SKUGTIN
B4875-500MG04061835553839
B4875-1G04061835504572
B4875-5G04061835504589
B4875-100MG04061835540709
B4875-10G04061835553822
Questions
  1. Why do the bottoms of the vials/bottles of product B4875-100MG (Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride) appear to have no bottom? How is the product contained within the vials despite this unusual appearance? Is this a packaging defect?
    1 answer
    1. The product is packaged in bottomless glass bottles with an inserted fused cone. The micro-vials contain the product within an inner cone, while the bottomless outer glass cylinder, serves as a stand. This design is intentional and not a defect.