B4750
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride
trypsin substrate
Sinônimo(s):
BANA, Nα-Benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamide hydrochloride
Selecione um tamanho
R$ 670,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 670,00
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C23H25N5O2.ClH/c24-23(25)26-14-6-11-20(28-21(29)17-8-2-1-3-9-17)22(30)27-19-13-12-16-7-4-5-10-18(16)15-19;/h1-5,7-10,12-13,15,20H,6,11,14H2,(H,27,30)(H,28,29)(H4,24,25,26);1H
chave InChI
BNGRKDJZQIGWQF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?