Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
10 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.834,00 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18N2OS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
322.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
SMILES string
Cl.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3cccs3)cc12
InChI
1S/C16H18N2OS.ClH/c1-11(17)7-12-9-18-16-5-4-13(8-15(12)16)19-10-14-3-2-6-20-14;/h2-6,8-9,11,18H,7,10,17H2,1H3;1H
InChI key
PYJBJMIBANAOFJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2B(3357)
Biochem/physiol Actions
5-HT2B serotonin receptor agonist.
Disclaimer
Hygroscopic; photosensitive
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 1 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL (warm to 60°C) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to tan | color white to brown | color white to beige |
| Gene Information human ... HTR2B(3357) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?