Documentos Principais
SML0151
Sigma-Aldrich
CCT036477
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-2-pyridinyl-1H-indole-3-methanamine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 595,00
25 MG
R$ 2.390,00
R$ 595,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 595,00
25 MG
R$ 2.390,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H18ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
347.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 595,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL (warm to 60°C)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1[nH]c2ccccc2c1C(Nc3ccccn3)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C21H18ClN3/c1-14-20(17-6-2-3-7-18(17)24-14)21(15-9-11-16(22)12-10-15)25-19-8-4-5-13-23-19/h2-13,21,24H,1H3,(H,23,25)
chave InChI
IFOHRIXRQPOHQZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CCT036477 is an inhibitor of Wnt signaling. It does not alter β-catenin levels but blocks transcription at the β-catenin level. CCT036477 inhibited growth in several cancer cell lines and showed clear activity in vivo, blocking development of Zebrafish and Xenopus embryos and expression of Wnt target genes.
Wnt β-catenin antagonist
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Linwei Li et al.
PLoS genetics, 15(2), e1007996-e1007996 (2019-02-15)
Pharyngeal pouches, a series of outpocketings that bud from the foregut endoderm, are essential to the formation of craniofacial skeleton as well as several important structures like parathyroid and thymus. However, whether pharyngeal pouch progenitors exist in the developing gut
Rohit Mathur et al.
Journal of hematology & oncology, 8, 63-63 (2015-06-07)
Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive and incurable form of non-Hodgkin's lymphoma. Despite initial intense chemotherapy, up to 50% of cases of MCL relapse often in a chemoresistant form. We hypothesized that the recently identified MCL-initiating cells (MCL-ICs) are