Merck
Pular para
A255
A-77636 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(−)-(1R,3S)-3-Adamantyl-1-(aminomethyl)-3,4-dihydro-5,6-dihydroxy-1H-2-benzopyran hydrochloride hydrate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
10 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.151,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H27NO3 · HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
365.89 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light
R$ 3.151,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.NC[C@@H]1O[C@@H](Cc2c(O)c(O)ccc12)C34CC5CC(CC(C5)C3)C4
InChI
1S/C20H27NO3.ClH.H2O/c21-10-17-14-1-2-16(22)19(23)15(14)6-18(24-17)20-7-11-3-12(8-20)5-13(4-11)9-20;;/h1-2,11-13,17-18,22-23H,3-10,21H2;1H;1H2/t11?,12?,13?,17-,18-,20?;;/m0../s1
InChI key
KNACNUUSUYTFDY-LIWDBWMRSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Biochem/physiol Actions
Potent, orally active D1 dopamine receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Manufactured and sold under exclusive license from Abbott Laboratories.
Disclaimer
Hygroscopic, photosensitive, and oxygen-sensitive. Solutions should be freshly prepared.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
H4413A8106E8284
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
A255-100MG04061832079134
A255-10MG04061832079141