Documentos Principais
H4413
Sigma-Aldrich
Hydroxyfasudil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-(1-Hydroxy-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine hydrochloride hydrate
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 2.226,00
25 MG
R$ 8.408,00
R$ 2.226,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 2.226,00
25 MG
R$ 8.408,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17N3O3S · HCl · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
343.83 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 2.226,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
composição
The two peaks show the equilibrim between the two tautomers
cor
white
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Oc1nccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H
chave InChI
XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Hydroxyfasudil hydrochloride hydrate has been used as a ROCK inhibitor to study the role of different signaling pathways in the chemokines CCL19 and CCL21, the CCR7 ligands mediated effects on migratory and prosurvival, in CLL cells.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hydroxyfasudil possessantispastic action. It is an active metabolite of fasudil. Hydroxyfasudil might enhance the dynamics of blood flow and prevent damage caused by neutrophils.[2]
Rho-kinase inhibitor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Analysis of migratory and prosurvival pathways induced by the homeostatic chemokines CCL19 and CCL21 in B-cell chronic lymphocytic leukemia
Cuesta-Mateos C, et al.
Experimental Hematology, 38(9), 756-764 (2010)
Pharmacological profile of hydroxy fasudil as a selective rho kinase inhibitor on ischemic brain damage
Satoh SI, et al.
Life Sciences, 69(12), 1441-1453 (2001)
Ghulam Mohammad et al.
Annals of clinical and laboratory science, 48(2), 137-145 (2018-04-22)
To investigate the effects of blocking Rho kinase pathway on the expression of inflammatory signaling pathways in the retina of diabetic mice and in human retinal Müller glial cells stimulated with high-glucose to replicate hyperglycemia. Retinas from diabetic mice and