Merck
Pular para
MX1458
Dimetilsulfóxido
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
DMSO
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
EC Index Number:
200-664-3
UNSPSC Code:
12352119
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
agency
meets USP/NF
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.001 meq/g Titrable acid, ≤0.1% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.01%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
solubility
1000 g/L
density
1.10 g/mL (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Analysis Note
AppearanceClear, colorless liquidAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.01% maxTitrable acid0.001meq/g maxWater (H2O)0.1% max
Disclaimer
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
317275D1435472301
Dimethyl sulfoxide Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
MX1458
Dimethyl sulfoxide
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.9%
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.10 g/mL (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
density
1.100-1.104 g/mL at 25 °C (relative density (EP)), 1.10 g/mL (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetilsulfóxido
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.
Número de item de comércio global
SKUGTIN
MX1458-3104061839430457
MX1458-604061839430525
MX1458-504061839430501
MX1458-304061839430433