D1435
Dimetilsulfóxido
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
cryopreservation: suitable
Impurezas
≤0.1% water (Karl Fischer, USP)
≤0.2% water (Karl Fischer, EP)
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.478-1.479
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
solubilidade
H2O: miscible (completely)
densidade
1.100-1.104 g/mL at 25 °C (relative density (EP))
1.10 g/mL (lit.)
Absorção UV
λ: 285 nm Amax: ≤0.20
λ: 295 nm Amax: ≤0.20
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- for the dissolution of tetramethylrhodamine dye, which is used as fluorophore for fluorescence in- situ hybridization (FISH) experiments
- as a control in indirect immunofluorescent assay (IFA) of swine testicular (ST) cells
- for the suspension and separation of buccal cells
- a polar aprotic solvent used in polymerase chain reactions (PCR) and as a cryoprotectant vitrification agent for the preservation of cells, tissues and organs.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Outras notas
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.