Merck
Pular para
MPTRB
Transfira o tampão em pó para uso com géis mPAGE® Bis-Tris
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
Sinônimo(s):
Transfer Buffer
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
powder
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
General description
Transfira o tampão em pó para uso com géis mPAGE Bis-Tris. 10 pacotes. Cada pacote faz 1 litro de tampão de transferência a 1X.
  • Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Application
O tampão de transferência mPAGE é formulado para a transferência de proteínas de géis mPAGE Bis-Tris para membranas de blotting. Para transferência úmida padrão (tanque), use o tampão a 1X. Para transferência semi-seca, use o tampão a 2X. Consulte o guia do usuário do mPAGE para obter instruções sobre como reconstituir o tampão.
Western Blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MPMESMPM0PSPPB019
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Exibir todos os protocolos
Artigos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Renove seu fluxo de trabalho de moldagem de gel com géis SDS-PAGE prontos para uso em apenas 3 minutos com o sistema de moldagem mPAGE® Lux. Descubra métodos de moldagem de gel mais simples e seguros.
Conteúdo relacionado
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Nós entendemos. Os faroestes podem ser uma dor no borrão, e nós certamente já fizemos a nossa parte. Portanto, compartilhe conosco seus borrões feios e receba uma surpresa! E, embora não possamos dizer o que é - isso estragaria a surpresa -, exceto que isso despertará a criatividade no laboratório.
Número de item de comércio global
SKUGTIN
MPTRB04054839761799