Merck
Pular para
HTTP04700
Filtro de membrana Isopore
greener alternative
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 0,4 μm
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
As membranas Isopore são feitas de um filme de policarbonato que tem uma superfície lisa, tipo vidro, que auxilia na observação mais clara da amostra. Esse filtro de tela entalhado é recomendado para a análise de amostras na superfície da membrana. As membranas Isopore são úteis na análise de contaminantes do ar usando microscopia eletrônica.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
O filtro de membrana Isopore tem sido usado na:
  • filtração do sobrenadante de microplásticos isolados de pilhas de dragagem de sedimentos fluviais[1]
  • preparação de vesículas de brometo de dimetildioctadecilamônio (DODAB) para estudos biofísicos[2]
  • filtração de água potável para análise de micróbios
  • Haletos orgânicos absorvíveis (AOX)
  • Monitoramento de partículas
  • Monitoramento de ar
  • Análise de microplásticos
  • Água de grau para análise de microplásticos
Features and Benefits
  • As membranas Isopore apresentam uma interferência de fundo baixa.
  • Elas retêm partículas na superfície, simplificando a contagem e análise.
  • Não higroscópicas, favorecendo a secagem rápida e fácil análise amostral.
  • Material translúcido, também disponível na opção marrom.
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Pode haver uma redução nas taxas de vazão após a autoclavagem.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
TSTP02500GTTP04700ATTP02500
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
11.3 % porosity, 3.0 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de membrana Isopore
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaoliang Ji et al.
Journal of hazardous materials, 404(Pt A), 124132-124132 (2020-10-07)
Microplastics (MPs) are an environmental problem of growing concern. Aquatic sediments are considered as a final sink for MPs, but dredging can remobilize sedimentary MPs into both aquatic and terrestrial ecosystems. Although dredging is globally used for waterway deepening and
Development and Validation of a Simple Bioaerosol Collection Filter System Using a Conventional Vacuum Cleaner for Sampling
Unterwurzacher V, et al.
Aerosol Science and Technology, 1-15 (2021)
Wendy Rusli et al.
Polymers, 10(7) (2019-04-10)
Vesicle templated emulsion polymerization is a special form of emulsion polymerization where the polymer is grown from the outside of the vesicle, leading to nanocapsules. Cost effective nanocapsules synthesis is in high demand due to phasing out of older methods
Número de item de comércio global
SKUGTIN
HTTP0470004053252366284
Questions
  1. Is it possible to autoclave HTTP04700?
    1 answer
    1. The Isopore membranes can be sterilized by autoclaving (121 °C at 1 bar), EtO exposure, or gamma irradiation. It's important to note that autoclaving may lead to a reduction in flow rates.