Key Documents
GTTP04700
Millipore
Filtro de membrana Isopore
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore
Millipore
Parâmetros
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
25 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
cor
white
índice de refração
n/D 1.6
matriz
Isopore
tamanho de poro
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
ponto de bolha
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana Isopore é um filtro de tela de policarbonato entalhado, recomendada para todas as análises nas quais a amostra é observada na superfície da membrana. A membrana Isopore oferece vantagens distintas para a análise de contaminantes do ar e outras partículas usando microscopia eletrônica ou óptica. A membrana Isopore é composta por um filme de policarbonato que tem uma superfície lisa, tipo vidro, para uma observação mais clara da amostra. O processo único de fabricação das membranas garante diâmetro preciso e tamanho consistente de poros para a separação precisa de amostras com base no tamanho. Filtros com pesos equivalentes geralmente não são necessários em virtude dos pesos baixos e constantes do alcatrão e da cinza.
Aplicação
  • Quimiotaxia
  • Bioensaios
  • Citologia
  • Monitoramento de ar
  • Análise por SEM
  • Testes de esterilidade
  • Análise de microplásticos
  • Água de grau para análise de microplásticos
O filtro de membrana Isopore foi usado para:
  • filtração de água para estudos metagenômicos
  • recuperação de microrganismos planctônicos
  • monitoramento do ar
  • microscopia epifluorescente
  • ensaios de quimiotaxia
Características e benefícios
  • A estrutura da membrana retém as partículas na superfície, simplificando a contagem e análise
  • As membranas Isopore não coram, resultando em uma interferência de fundo baixa
  • Não higroscópicas, o que permite uma secagem rápida e tempo de análise amostral reduzido
  • Material translúcido que não requer limpeza para microscopia de transmitância de luz; também disponível na opção marrom
Atenção
Pode haver uma redução nas taxas de vazão após a autoclavagem.
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Celine C Lesaulnier et al.
Microbiome, 5(1), 126-126 (2017-09-25)
Non-carbonated natural mineral waters contain microorganisms that regularly grow after bottling despite low concentrations of dissolved organic matter (DOM). Yet, the compositions of bottled water microbiota and organic substrates that fuel microbial activity, and how both change after bottling, are
Mianzhi Wang et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2474-2474 (2018-11-22)
In this study, we examined the types of antibiotic resistance genes (ARGs) possessed by bacteria and bacteriophages in swine feedlot wastewater before and after treatment using a metagenomics approach. We found that the relative abundance of ARGs in bacterial DNA
Tingting Fan et al.
European journal of medicinal chemistry, 190, 112141-112141 (2020-02-23)
As the continuous rise in the incidence of antibiotic resistance, it is urgent to develop novel chemical scaffolds with antibacterial activities to control the spread of resistance to conventional antibiotics. In this study, a series of phenylthiazole and phenylthiophene pyrimidindiamine
Ximei Liang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 196, 110543-110543 (2020-04-12)
Antibiotic resistance genes (ARGs) and antibiotics in the aquatic environment raise health concerns particularly on the dispersal and persistence of antibiotic resistance. Large lakes, which serve as catch basins of anthropogenic inputs provide an ideal environment for understanding the occurrence