Selecione um tamanho
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
2.04 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (DIN 51794)
potency
3670 mg/kg LD50, oral (Rat), 2306 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000002% Cr (Chromium), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.1% Valerian aldehyde (GC), ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.005%
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 47 °C
density
0.815 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00005%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Síntese e propriedades da ftalocianina de cobre 1,11,15,25-tetra-hidroxi-4,8,18,22-Di (carboxil dipropionato com ponte): Este estudo destaca a aplicação de álcool n-amílico na síntese de compostos orgânicos complexos, demonstrando sua eficácia na facilitação de reações químicas de alta precisão essenciais para o desenvolvimento de novos materiais e produtos farmacêuticos (Xia et al., 2015).
- Determinação da especiação de Cr(III)/Cr(VI) de cromo em amostras de água por extinção luminescente de quercetina: Este estudo usa álcool n-amílico no monitoramento ambiental, especificamente na detecção e diferenciação de espécies de cromo na água, ilustrando sua importância na segurança e conformidade ambientais (Hosseini and Belador, 2009).
- Aplicação de microextração de solvente headspace à análise de mononitrotoluenos em amostras de água residual: O uso de álcool n-amílico na preparação de amostras para análise de poluentes em águas residuais destaca seu papel crítico nos protocolos de testes ambientais, fornecendo métodos de extração eficazes e eficientes (Ebrahimzadeh et al., 2007).
- Preparação solvotérmica e propriedades de detecção de gás dos whiskers de ZnO: Este artigo discute o uso de álcool n-amílico na síntese solvotérmica de whiskers de óxido de zinco, destacando sua utilidade na fabricação de sensores que são cruciais para o monitoramento ambiental e a pesquisa de ciência material (Jiaqiang et al., 2006).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este Item | ||
|---|---|---|
| assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥99% |
| grade reagent grade | grade synthesis grade | grade FG, Fragrance grade |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid |
| expl. lim. 1.6 % (v/v) | expl. lim. 1.6 % (v/v) | expl. lim. 10 %, 100 °F |
| pH 7 (20 °C, 22 g/L) | pH 7 (20 °C, 22 g/L) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Álcool n-amílico
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1009752500 | 04022536012797 |
| 1009751000 | 04022536012773 |