Documentos Principais
W205605
Sigma-Aldrich
Amyl alcohol
≥99%, FG
Sinônimo(s):
1-Pentanol, n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
Selecione um tamanho
W205605-SAMPLE
R$ 373,00
1 KG
R$ 389,00
4 KG
R$ 790,00
8 KG
R$ 1.491,00
20 KG
R$ 3.189,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W205605-SAMPLE
R$ 373,00
1 KG
R$ 389,00
4 KG
R$ 790,00
8 KG
R$ 1.491,00
20 KG
R$ 3.189,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4OH
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Número FEMA:
2056
Beilstein:
1730975
Número CE:
Conselho da Europa nº:
514
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.040
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
572 °F
Lim. expl.
10 %, 100 °F
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
p.e.
136-138 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
densidade
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
pungent; chemical; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Amyl alcohol has been identified as one of the main volatile components in Macedonian wines[1] and barley cultivars.[2] It is used as a flavor ingredient in chewing gum, candies and baked goods.[2]
Aplicação
  • Process-specified emission factors and characteristics of VOCs from the auto-repair painting industry.: This article evaluates the emission factors and characteristics of various volatile organic compounds, including amyl alcohol, in auto-repair painting, significant for environmental biochemistry and safety assessments (Xiao et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Analysis of volatile compounds from various types of barley cultivars.
Cramer ACJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(19), 7526-7531 (2005)
Volatile composition of Macedonian and Hungarian wines assessed by GC/MS
Ivanova V, et al.
Food and Bioprocess Technology, 6(6), 1609-1617 (2013)
Acid/base- and anion-controllable organogels formed from a urea-based molecular switch.
Sheng-Yao Hsueh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(48), 9170-9173 (2010-10-19)
Nadav Amdursky et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(24), 6481-6487 (2011-05-19)
Time-resolved emission techniques were employed to study the nonradiative process of thioflavin-T (ThT) in 1-propanol, 1-butanol, and 1-pentanol as a function of the hydrostatic pressure. Elevated hydrostatic pressure increases the alcohol viscosity, which in turn strongly influences the nonradiative rate
Gizelle Cristina Bedendo et al.
Journal of chromatography. A, 1217(42), 6449-6454 (2010-09-14)
A sensitive and precise analysis using hollow fiber renewal liquid membrane (HFRLM) extraction followed by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) is described for determination of five sulfonamides in honey samples. In this procedure, the organic solvent introduced directly