1663008
USP
Thioridazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
thioridazine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
InChI
1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
chave InChI
NZFNXWQNBYZDAQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Thioridazine Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.