Alterar visualização
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
215.72
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
O produto 1443250 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mexiletine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].CC(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
InChI key
NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Mexiletine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Mexiletine Hydrochloride Capsules
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mexiletine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1443250-200MG | 04061833852286 |