Merck
Pular para
1343550
USP
Iodixanol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Iopentol, 5-[Acetyl(2-hydroxy-3-methylpropyl)amino]-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28I3N3O9
Número CAS:
Peso molecular:
835.16
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1343550 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
iodixanol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N(CC(O)COC)C(=O)C
InChI
1S/C20H28I3N3O9/c1-9(29)26(5-12(32)8-35-2)18-16(22)13(19(33)24-3-10(30)6-27)15(21)14(17(18)23)20(34)25-4-11(31)7-28/h10-12,27-28,30-32H,3-8H2,1-2H3,(H,24,33)(H,25,34)
InChI key
IUNJANQVIJDFTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Iodixanol Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Iodixanol Injection
  • Iodixanol
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)