Alterar visualização
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H13N2Na2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
406.24
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1286366 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrade
pharmaceutical primary standard
API family
fosphenytoin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCN1C(=O)NC(C1=O)(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15N2O6P.2Na/c19-14-16(12-7-3-1-4-8-12,13-9-5-2-6-10-13)17-15(20)18(14)11-24-25(21,22)23;;/h1-10H,11H2,(H,17,20)(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GQPXYJNXTAFDLT-UHFFFAOYSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Fosphenytoin sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Fosphenytoin Sodium Injection
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1286366-350MG | 04061833850336 |