Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
314.42
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
O produto 1269072 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
exemestane
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Exemestane Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Exemestane
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Exemestane Related Compound B
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?