Merck
Pular para
1265752
USP
Ethyl laurate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl dodecanoate, Ethyl laurate, Lauric acid ethyl ester
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
228.37
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1769671
O produto 1265752 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ethyl laurate
manufacturer/tradename
USP
bp
269 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ethyl laurate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl laurate
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
1265752-500MG04061833829974