Merck
Pular para
1035005
USP
trans-anetol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Propenilanisol, trans-1-metoxi-4-(1-propenil)benzeno
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3CH=CHC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
774229
O produto 1035005 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
pharmaceutical primary standard
API family
anethole
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Derivado de fenilpropeno de ocorrência natural que é estrogênico em concentrações menores e citotóxico em concentrações maiores para linhagens celulares cancerosas. A citotoxicidade está relacionada ao metabolismo de trans-anetol em 4-hidroxi-1-propenilbenzeno.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F
flash_point_c
101 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
1035005-4X0.5ML04061838670588