Merck
Pular para
E4752
Elaidyl alcohol
≥99%
Sinônimo(s):
trans-9-Octadecenol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.071,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H36O
Número CAS:
Peso molecular:
268.48
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
208-037-6
MDL number:
R$ 3.071,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥99%
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9+
InChI key
ALSTYHKOOCGGFT-MDZDMXLPSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
O8880E4637364525
Elaidyl alcohol ≥99%
Sigma-Aldrich
E4752
Elaidyl alcohol
Oleyl alcohol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O8880
Oleyl alcohol
Elaidic acid ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
E4637
Elaidic acid
Oleic acid technical grade, 90%
Sigma-Aldrich
364525
Oleic acid
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
90%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
unsaturated FAs
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)